Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 805,00 € |
Acerca de este artículo
805,00 €
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)C(CO)NC(=O)CNC(=O)C(N)Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N2CCCC2C(=O)NC(CCC(N)=O)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(CCC(N)=O)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(CCC(N)=O)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C71H113N23O28/c1-33(2)25-44(90-65(116)46(30-95)82-54(103)29-81-57(108)36(73)26-34-10-12-35(98)13-11-34)69(120)94-24-6-9-49(94)68(119)88-41(16-20-52(76)101)61(112)83-37(7-3-4-22-72)58(109)92-47(31-96)66(117)86-39(14-18-50(74)99)60(111)84-38(8-5-23-80-71(78)79)59(110)93-48(32-97)67(118)87-40(15-19-51(75)100)62(113)89-43(28-56(106)107)64(115)85-42(17-21-55(104)105)63(114)91-45(70(121)122)27-53(77)102/h10-13,33,36-49,95-98H,3-9,14-32,72-73H2,1-2H3,(H2,74,99)(H2,75,100)(H2,76,101)(H2,77,102)(H,81,108)(H,82,103)(H,83,112)(H,84,111)(H,85,115)(H,86,117)(H,87,118)(H,88,119)(H,89,113)(H,90,116)(H,91,114)(H,92,109)(H,93,110)(H,104,105)(H,106,107)(H,121,122)(H4,78,79,80)
InChI key
ROVJYNCPHLNVSO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥80% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Myelin Basic Protein Guinea Pig Fragment 68-82
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| M3755-1MG | 04061826738986 |