Montajes de un solo uso
Montajes de bolsas Mobius® 2D y 3D
Nuestros montajes Mobius® 2D y 3D ofrecen soluciones de gestión de líquidos de bioprocesamiento eficientes y escalables, desde la preparación de los medios y las disoluciones tampón hasta las aplicaciones de llenado final. Con un espectro completo de soluciones convencionales y a medida, en diferentes niveles de certificación, obtendrá mayor flexibilidad, movilidad y soporte para sus tecnologías de un solo uso. Nuestros montajes y soluciones están diseñados para reducir los riesgos de error del operario y los riesgos del proceso, a la vez que mejoran la eficiencia.
- Los conjuntos Mobius® Standard 2D están esterilizados y listos para usar en una amplia gama de aplicaciones.
- Los conjuntos Mobius® Standard 3D Drum cuentan con películas Pureflex™ y están esterilizados y listos para usar para aplicaciones de almacenamiento o procesamiento de líquidos.
- Los conjuntos Mobius® Standard 3D Bin están hechos con película Ultimus® o Pureflex ™, cuentan con nuestra técnica de plegado EZ y están diseñados para desplegarse con facilidad para su transporte y almacenamiento.
- Los conjuntos Mobius® 2D Freeze para el transporte y el almacenamiento de líquidos congelados están hechos con nuestra película PureFlex™ y se ha probado su integridad con helio para asegurarla a temperaturas de hasta -80 °C.
Visión general de la sección
Los montajes Mobius® Essential son conjuntos de tubos y bolsas de bioprocesos estándar, sencillos y listos para usar. Estos conjuntos de «conectar y utilizar» están hechos con nuestra película PureFlex™ probada y están disponibles en bolsas 2D (1-50 l) y bolsas 3D (100-200 l), así como en conjuntos de tubos de bioprocesos. Estos conjuntos estándar se integran fácilmente en sus procesos actuales y le brindan un camino directo para escalar hasta nuestros montajes Mobius® MyWay con película PureFlex™.
- Elimine el tiempo de espera de diseño y fabricación
- Tamaños de 1 l a 200 l que pueden ampliarse fácilmente a montajes premium bajo el programa Mobius® MyWay
¿Necesita ayuda para encontrar los montajes Mobius® Essential adecuados para sus necesidades de procesamiento? Rellene un corto formulario para conectar con su especialista de un solo uso hoy mismo.
Mobius® MyWay, opciones que se adaptan a sus necesidades de suministro
Mobius® MyWay es un programa integral de tres niveles diseñado para promover un equilibrio entre los plazos de entrega de un solo uso y la flexibilidad del diseño, al tiempo que mejora la seguridad del suministro. Mobius® MyWay le permite la flexibilidad de pedir montajes estándar y configurables “adecuados para su propósito”, al tiempo que sigue disfrutando las ventajas del soporte de documentación y los datos de extraíbles con plazos de entrega reducidos. Nuestro enfoque exclusivo reduce la carga y los costes de gestión de los fungibles, aumenta la transparencia de los suministros y mejora la seguridad.
MOBIUS® STOCK
MOBIUS® SELECT
MOBIUS® CHOICE
Montajes convencionales genéricos
Montajes configurados según pedido, utilizando una colección de componentes precalificados
Soluciones muy personalizadas
Pruebas de liberación y certificado de montaje Mobius®
Los montajes Mobius® están disponibles en varios niveles de certificación. La certificación de un conjunto se basa en la calificación de los componentes del montaje, el nivel de las pruebas de detección de fugas realizadas durante la fabricación y las pruebas realizadas en el lote de montaje después de la fabricación. El nivel de certificación afecta también a la vida útil y a las reivindicaciones de esterilidad para el montaje.
Prueba de integridad de fabricación con fuga de helio para una mayor garantía de integridad
También puede probarse la integridad de fabricación de los montajes de un solo uso Mobius®* con una prueba de fuga de helio. Nuestra prueba de integridad con helio está validada para detectar defectos de hasta 2 µm y está diseñada para probar todo el montaje de un solo uso, incluidos los tubos y los puntos de conexión. La incorporación de la prueba de integridad con helio en su estrategia de garantía de integridad reduce el riesgo de fugas o de entrada de microorganismos en su proceso de fabricación.
* Los conjuntos Mobius® para la prueba de integridad de helio están sujetos a las reglas de espacio del diseño. Encontrará los detalles en la ficha técnica de la prueba con helio.
Niveles de certificación | Periodo de validez | Esterilidad | Endotoxinas USP <85>, partículas subvisibles USP <788> | Prueba de detección de fugas | Reactividad biológica in vivo (Clase VI) USP <88>, Pruebas fisicoquímicas USP <661> |
---|---|---|---|---|---|
2 años | Esterilizados utilizando un nivel de irradiación gamma validado de 25-40 kGy | 1 montaje por lote probado, irradiación posgamma | Integridad de montaje 100 % probado con helio | Irradiación posgamma | |
ORO | 2 años | Esterilizados utilizando un nivel de irradiación gamma validado de 25-40 kGy | 1 montaje por lote probado, irradiación posgamma | Prueba de detección de fugas en el 100 % del conjunto | Irradiación posgamma |
PLATA | 2 años | Esterilizados utilizando un nivel de irradiación gamma validado de 25-40 kGy | Revisión trimestral de los resultados, irradiación posgamma | Pruebas durante el proceso | Irradiación posgamma |
BRONCE | Sin reivindicación | Expuestos al nivel de irradiación gamma de 25- 40 kGy | Prueba no realizada | Prueba no realizada | Irradiación pregamma |
BÁSICO | No indicado | No estéril | Prueba no realizada | Pruebas durante el proceso | Irradiación pregamma |
Nuestra película Ultimus® se diseñó para ofrecer una robustez y durabilidad superiores en el procesamiento de grandes volúmenes a través de una estructura de nailon tejido patentada. La capa de contacto con los líquidos carece de productos de origen animal, tiene una baja concentración de extraíbles y favorece el crecimiento celular saludable, ya que no contiene Irgafos® 168.
Nuestras películas PureFlex™ se utilizan para la construcción de montajes de bolsas Mobius® de un solo uso 2D y 3D. Las dos películas plásticas, PureFlex™ y PureFlex™ Plus, constan de una única capa de contacto con líquidos con un perfil de pocos extraíbles, materiales químicamente resistentes y cero componentes de origen animal, lo que ofrece la flexibilidad y la solidez que necesita en todos sus procesos de fabricación de un solo uso.
¿Tiene alguna pregunta sobre la película Ultimus®? Póngase en contacto con nuestro servicio técnico.
Los montajes de un solo uso de Mobius® están respaldados por el programa Emprove®, la forma inteligente de dominar el cumplimiento y el control
Como complemento a nuestra cartera de productos, el programa Emprove® proporciona un práctico acceso a información técnica, normativa y de suministros fiable en los Expedientes Emprove® para respaldar su evaluación de riesgos continua. Nuestro expediente de calificación avanzada se personaliza con información específica para su montaje de un solo uso.
Mitigación del riesgo de bioprocesos
Con una red mundial de especialistas en desarrollo de ventas e ingenieros podemos ayudarle con la demostración, el diseño y la implantación del sistema, la simulación a escala de procesos y los estudios de viabilidad, así como los estudios de validación y la documentación, respaldados por los servicios de validación Millipore® .
Recursos relacionados
- Brochure: Single-use Fluid Management
2D & 3D assemblies, filtration, storage, and transportation solutions
- White Paper: The Role of BPOG Extractables Data in the Effective Adoption of Single-use Systems
Single-use systems are increasingly popular in biomanufacturing. Their adoption offers numerous advantages for greater efficiency and productivity in applications such as final filtration, mixing and aseptic connections.
- Technical Brief: Shipping Qualification of Mobius® Large Liquid Transportation according to ISTA
Safe and efficient transportation of your large bulk liquid substances is critical. These liquids could include sterile water, buffers, media, intermediates, bulk drug substances and final drug products. Therefore, we completed an extensive ISTA shipping validation to provide the safest transportation for your critical bulk liquids.
- White Paper: Single-Use Upstream Processing: Ultimus® Film Delivers Comparable Cell Growth Performance To Glass
Single-use technologies are increasingly being incorporated into the biomanufacturing workflow to achieve greater efficiency and productivity, reduce capital investment in facilities and equipment, and minimize the risk of cross-contamination.
- Infographic: Prevent Costly Bag Leaks in Single-Use Manufacturing
The Ultimus® Film Difference Designed with a proprietary woven nylon structure, Ultimus® film demonstrates superior strength and resilience to protect against leaks, abrasions, tears and material fatigue.
- Technical Brief: Demonstrated Strength and Durability of Ultimus® Film
Single-use technology is used for different operations throughout biomanufacturing including mixing, storage and transportation.
- Spec Sheet: PureFlex™ Single-Use Process Container Films
PureFlex™ film is used to construct our Mobius® single-use assemblies and Novaseptum® sampling bags. These single-use products are used in biopharmaceutical processes, improving efficiency and productivity while reducing the risk of contamination.
- Spec Sheet: Ultimus® Film
Ultimus® film was designed to meet the needs of more challenging single-use applications such as large-volume liquid processing. Our Ultimus® film technology provides enhanced bag strength, improved durability and leak resistance through a novel strength layer reinforced by woven nylon.
- Data Sheet: Mobius® 2D Freeze Assembly
Mobius® 2D Freeze Assembly Data Sheet
- Spec Sheet: Mobius® Essential Assembly
Mobius® Essential Assembly Spec Sheet