Unidades estructurales de degradadores proteicos
La degradación proteica dirigida (TPD) es un enfoque novedoso utilizado en el descubrimiento de fármacos para infiltrar con eficacia la vía de degradación proteasómica de la célula y eliminar con rapidez las proteínas deseadas de las células. Esta estrategia tiene el potencial de desarrollar nuevos medicamentos que difieren considerablemente de los inhibidores clásicos e incluso son viables para acceder a dianas proteicas “no farmacoconvetibles” y a enfermedades de difícil tratamiento.
Nuestra diversa cartera de unidades estructurales de degradadores proteicos le permite generar fácilmente bancos de degradadores proteicos que pueden cribarse en función de la degradación efectiva de sus dianas proteicas en las células. Nuestros degradadores proteicos, como las quimeras dirigidas a la proteólisis (moléculas PROTAC® ), son moléculas bifuncionales con tres componentes principales:
- Un ligando en un extremo dirigido a la proteína de interés (POI)
- Un segundo ligando en el extremo opuesto que se une a una ligasa E3
- Un reticulante en el medio que une los dos extremos
Recursos de productos relacionados
Artículo: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Seminario virtual: Targeted Protein Degradation Using Small Molecules
Cartera de unidades estructurales de degradadores proteicos
Nuestras unidades estructurales de degradadores proteicos son permutaciones de los siguientes componentes:
- Ligandos dirigidos a la E3 ligasa Cereblon (CRBN) o von Hippel–Lindau (VHL)
- Reticulantes con longitudes y composiciones variadas
- Sitios de conjugación con reactividad para grupos funcionales comunes
Todo lo que necesita para una degradación proteica dirigida satisfactoria
La unión simultánea de dos proteínas por el degradador coloca la POI lo suficientemente cerca como para que tenga lugar su poliubiquitinación por la enzima E2 asociada a la ligasa E3, que etiqueta la POI para su degradación a través del proteasoma.
El diseño preciso de los degradadores de dianas pequeñas es crucial para una degradación satisfactoria de las proteínas. Incluso ligeras alteraciones en los ligandos y los reticulantes pueden afectar a la unión a la POI o a la ligasa E3. De este modo, se sintetizan muchos análogos cuya estructura varía ligeramente y se estudian en las células para determinar el degradador óptimo para la degradación deseada.
Nuestras unidades estructurales de degradadores constituyen una colección de conjugados reticulante-ligando E3 con un grupo funcional colgante para su unión covalente a un ligando específico con el fin de agilizar la síntesis. Dado que el mismo grupo funcional está presente en una serie, un ligando específico puede conjugarse simultáneamente con varias unidades estructurales degradadoras para la generación fácil de bancos y el cribado posterior.
Ventajas de nuestros degradadores proteicos
- Compatibilidad: Los enlazadores se conjugan con grupos funcionales comunes presentes en los ligandos diana
- Diseño de las moléculas: La variedad estratégica de las combinaciones de enlazadores y ligandos ayuda al diseño de degradadores diana
- Ahorro de tiempo sintético: Los conjugados ligando E3-reticulante disminuyen la cantidad de tiempo dedicado a la síntesis del degradador
- Generación de biblioteca: El uso de unidades estructurales degradantes con el mismo sitio de conjugación permite la generación simultánea de varios degradadores mediante síntesis paralela
PROTAC® es una marca registrada de Arvinas Operations, Inc. y es utilizada bajo licencia.