Merck
Ácidos
Botellas de ácidos
En ciencias de la vida, desde los análisis complejos hasta el trabajo habitual de laboratorio o producción, cada exigencia es única, requiere una solución inconfundible y se rige por diferentes normativas. Cuando busque los productos, debe tener en cuenta las aplicaciones específicas y sus requisitos concretos.  
Para simplificar su búsqueda, nuestra amplia gama de ácidos se ofrece en tres marcas destinadas a diferentes aplicaciones:   
  • Los productos Supelco® para química analítica
  • Los materiales Sigma-Aldrich® para laboratorio y producción
  • Los productos SAFC® para el desarrollo y la fabricación biofarmacéuticas y farmacéuticas
Cada marca se ofrece en una variedad de volúmenes y materiales de embalaje, y con diferentes paquetes de documentación. Ahora explore y descubra la amplia gama de productos que se adapte a su aplicación. 
Ácido fluorhídrico al 40 % Suprapur® de Supelco®
Ácidos de gran pureza para análisis instrumental
Ofrecemos una completa gama de ácidos de gran pureza LiChropur® para análisis mediante HPLC y LC-MS con el objetivo de reducir al mínimo el ruido de fondo y la supresión de la señal. Nuestro control de calidad prueba estos ácidos en cada aplicación para satisfacer las expectativas de nuestros clientes.
Nuestra gama de productos Suprapur® y Ultrapur® está diseñada para adaptarse a su necesidad de comprar ácidos de gran pureza para el análisis de trazas y ultratrazas inorgánicas. Ya necesite cumplir las normas internacionales, seguir la normativa sobre seguridad o requiera cantidades grandes o pequeñas, tendrá la seguridad de encontrar la solución ideal en esta gama de productos. Los productos y las instalaciones de control de calidad cumplen siempre las mismas directrices y normativas que usted, por lo que la gestión de la calidad es de suma importancia. Ofrecemos una gama personalizada de ácidos de gran pureza para satisfacer la demanda de técnicas instrumentales sensibles (ICP-OES, ICP-MS, AAS, etc.).
Ácidos para análisis clásicos
Los ácidos para análisis EMSURE® constituyen nuestro grado superior para todas las aplicaciones de laboratorio reguladas y muy exigentes. La mayoría de los ácidos para análisis EMSURE® cumplen o superan los requisitos de ACS, ISO y/o React. Ph. Eur. Cuentan con las mejores y más completas especificaciones de productos disponibles en todo el mundo, así como con la más amplia gama de tamaños de envases y opciones de envasado, desde botellas de vidrio de 25 ml hasta barriles de PE de 200 litros.
Si necesita menos rendimiento, pero sigue requiriendo una calidad y fiabilidad de primer nivel, nuestros ácidos para análisis EMPARTA® son su opción. Cumplen los requisitos de la ACS y son adecuados para una gran variedad de aplicaciones de laboratorio analítico. Además, nuestro grado de ácidos EMPLURA® cubre los parámetros de especificación más importantes y es adecuado para trabajos de laboratorio preparativo, limpieza y producción.
Para obtener la máxima seguridad en las operaciones de su laboratorio, hemos desarrollado innovadoras soluciones de envasado como nuestras botellas de seguridad Safebreak, una botella de vidrio recubierta de PE, y el tapón SafetyCap para reactivos que generan un exceso de presión en la botella. Con nuestros ácidos para análisis, usted se beneficiará de una calidad orientada a la aplicación, mayor flexibilidad y seguridad, y una excelente relación coste-rendimiento.
Productos para formulación y producción biofarmacéuticas y farmacéuticas
En el sector farmacéutico, el marco normativo mundial está en constante cambio. Mantenerse al día de los requisitos más novedosos sin perder de vista el propio mercado, definitivamente no es una tarea fácil de cumplir. Y a medida que la presión causada por la entrada de los genéricos y los biosimilares en el mercado sigue aumentando, cada vez es más importante centrarse en lo que realmente importa: la calidad y el socio adecuado durante todo el recorrido del producto.
Le apoyamos en cada etapa del desarrollo, el escalado y la producción con servicios que van desde la optimización de los procesos hasta la asistencia en materia normativa. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas vienen también con una amplia documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia de toda la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos.
Disoluciones volumétricas para valoración
Nuestras disoluciones volumétricas Titripur® y nuestros concentrados Titrisol® ofrecen una gama de ácidos en diferentes concentraciones para cuantificar compuestos con el método de la valoración. Se producen y analizan bajo estándares de gran calidad. Las disoluciones Titripur® son analizadas en nuestro laboratorio, que tiene la acreditación ISO/IEC 17025. Una innovación en este área la constituyen nuestros productos digitales que vienen con una etiqueta RFID en las botellas para transferir los datos sin problemas.