Merck
Filtración de medios
Icono que representa un depósito de filtración azul y una unidad de control rodeada de representaciones estilizadas de moléculas de agua y partículas de medios de filtración.
El control de la biocarga en las etapas anteriores se centra en evitar que los microorganismos entren en los procesos de cultivo celular. La esterilización mediante filtración se implanta habitualmente para proteger de la contaminación el biorreactor y los procesos anteriores.
Selección del filtro adecuado para la filtración de medios de cultivo celular
Existen varias opciones de filtración de medios que garantizan la esterilidad y un alto rendimiento en cada etapa. La selección del filtro viene determinada por el análisis de riesgos para identificar el nivel de control del grado de contaminación microbiana necesario, la eficiencia (rendimiento) del procesamiento de los medios de cultivo celular y los formatos de filtro disponibles. Antes de finalizar la selección del filtro, debe confirmarse el rendimiento aceptable de su proceso de cultivo celular. 
Los filtros Millipore Express® SHR (estériles, de gran retención) contienen una capa de membrana de polietersulfona (PES) de 0,1 µm y están disponibles con una membrana de prefiltración de PES de 0,5 µm integrada opcional que protege la membrana del flujo elevado, evitando así la obstrucción prematura. Estos filtros suelen ofrecer una eliminación de ≥ 7,0 log de micoplasmas y un rendimiento de grado esterilizante.
Los filtros Millipore Express® SHC (estériles, de gran capacidad) contienen dos capas (0,5/0,2 µm) de membrana de PES y proporcionan un rendimiento y una capacidad superiores para corrientes obstruidas. Estos filtros ofrecen un rendimiento de grado esterilizante.
Los filtros Durapore® de 0,1 µm y 0,22 µm contienen una capa de membrana de fluoruro de polivinilideno (PVDF) y proporcionan caudales y rendimientos elevados. Estos filtros ofrecen un rendimiento de grado esterilizante.
Recursos relacionados
  • mAbsizer™ Calculator
    mAb Expression, Purification, and Formulation
  • Application Note: Cell Culture Media Filtration – Filter Selection and Sizing
    This document discusses the trend in bioprocessing to enhance productivity upstream through improved cell culture media processing, highlighting the challenges posed by concentrated and complex media that can lead to premature fouling of membrane filters. It emphasizes the importance of selecting the right membrane filter, particularly addressing microbial retention, and explores the trade-offs between different filter options such as traditional sterilizing-grade filters and mycoplasma-retentive filters in minimizing bioreactor contamination risk.
  • Application Note: Cell Culture Media Filtration - Evaluating Cell Culture Performance
    This document addresses the challenge of efficiently processing highly concentrated and complex cell culture media, emphasizing the benefits of membrane filtration in reducing the risk of bioreactor contamination. It discusses key considerations in selecting membrane filters based on microbial retention, compatibility, and capacity for specific media.
  • Technical Note: Demonstrating Millipore Express® SHR Mycoplasma Clearance Capability at Pilot and Production Scale over an Extended Filtration
    Two studies were conducted to assess the mycoplasma retentive properties of Millipore Express® SHR with Prefilter filters using Acholeplasma laidlawii ATCC® 23206™, simulating typical processing parameters and operating pressures. The studies demonstrated that the filters, in both production scale and pilot scale configurations, were fully retentive when challenged with A. laidlawii at low organism challenge levels over extended filtration times.
  • Application Note: Integrity Test Troubleshooting – Beyond Rewet and Retest
    Integrity testing is crucial for sterilizing grade filters in biopharmaceutical processing, offering a fast, definitive, non-destructive way to ensure filter retention performance. However, while non-integral filters are unlikely to pass the integrity test, there are numerous ways an integral filter can fail, leading to retests and potential productivity and product loss.
  • Technical Brief: Extended Bacterial Retention Testing of Millipore Express® 0.2 μm Filters in a Continuous Flow System
    The technical brief describes the microbial retention performance of sterilizing-grade Millipore Express® SHF filters under continuous flow operations for up to 16 hours, addressing the limitations of traditional testing methods and providing a more comprehensive understanding of filter performance in real-world biomanufacturing processes.
  • Technical Note: Mycoplasma clearance by Millipore Express® SHR filters at pilot and production scales
    The Millipore Express® SHR filters, equipped with a 0.1 µm polyethersulfone (PES) sterilizing membrane, offer enhanced microbial risk reduction, particularly targeting mycoplasma contaminants in cell culture media. Retention studies demonstrated that both pilot and production-scale filters consistently provided the expected level of mycoplasma retention over extended filtration times, affirming their performance under continuous flow processing conditions.
  • PDF: Millpore Express® Family Guide
    Millipore Express® filters, featuring hydrophilic polyethersulfone (PES) membranes, are trusted for their sterilizing-grade filtration, high flux, and capacity, with broad chemical compatibility and ease of use for wetting and integrity testing. These filters are versatile, suitable for various biomanufacturing operations, including filtration of cell culture media, monoclonal antibodies (mAbs), vaccines, plasma, viral vector, and parenteral production at different scales.
  • Durapore® Family Guide
    Durapore® polyvinylidene fluoride (PVDF) membranes are a trusted choice for various bioprocessing operations, including liquid sterile filtration, sterile tank and gas venting, and final sterilizing filtration, offering low protein binding, broad chemical compatibility, and low extractables. These membranes are versatile, suitable for applications such as filtration of cell culture media, monoclonal antibodies (mAbs), vaccines, plasma, viral vector intermediates, and ophthalmics, with the additional assurance of 100% integrity testing for all Durapore® sterilizing filters during manufacturing.
Página 1 de 2
Selección del formato de filtro adecuado para el procesamiento de medios de cultivo celular
Nuestros filtros son totalmente escalables, desde herramientas a pequeña escala hasta la fabricación a escala piloto y a escala de producción. La mayoría se ofrecen como cápsulas de filtración desechables, así como cartuchos para utilizar en carcasas de acero inoxidable. Algunos filtros se ofrecen en formatos de gran superficie que duplican el área de la membrana en comparación con los filtros convencionales, sin aumentar el tamaño del filtro. Cada filtro está disponible con varias opciones de conexión, lo que proporciona flexibilidad para sus requisitos de proceso específicos.
NORMAS DE CALIDAD Y DOCUMENTACIÓN
Nuestros filtros son respaldados por el programa Emprove® que proporciona tres tipos de expedientes para dar soporte a las diferentes etapas de las operaciones de desarrollo y fabricación, como la calificación, la evaluación de riesgos y la optimización de los procesos. Los expedientes concentran datos completos de pruebas específicas del producto, declaraciones de calidad e información normativa en un formato fácilmente disponible para simplificar sus requisitos.