Ensayos de liberación de concentrados víricos para citoterapias y genoterapias
Para liberar el potencial de las terapias génicas y las terapias celulares modificadas genéticamente, nuestros servicios de análisis desempeñan a menudo un papel fundamental ayudando a los biofabricantes a garantizar la identidad, la potencia y/o la inocuidad del concentrado no purificado, las materias primas, los bancos celulares, los bancos de virus y los plásmidos que se utilizan en la producción de sus productos finales.
Ofrecemos soporte de pruebas de liberación de concentrados víricos conformes a las GMP para terapias celulares y genéticas, incluidas las que utilizan:
AAV
Retrovirus/ lentivirus
Adenovirus
Pruebas de terapia génica para concentrados víricos no procesados y purificados
El análisis de concentrados no purificados, que pueden contener células productoras transfectadas, debe incluir la verificación de la identidad y puede implicar la confirmación del gen de interés, la determinación de la concentración vírica y la confirmación de la ausencia de un virus con capacidad de replicación. Las pruebas de microorganismos (como bacterias, hongos y micoplasmas) son adecuadas para este material, al igual que los ensayos de especificidad amplia para los virus extraños.
Nuestros paquetes de análisis de bioseguridad y caracterización de los concentrados víricos consisten en:
- Esterilidad
- Detección de micoplasmas
- Pruebas de virus extraños y virología, incluida la cuantificación de partículas similares a retrovirus
- Identidad
- Valor infeccioso
- Análisis de cápside vacía/completa
- Virus con capacidad de replicación
Además, nuestros expertos pueden ayudarle a llevar su terapia a la clínica y más allá con asistencia técnica y normativa; asesoramiento sobre estrategias normativas; revisión y evaluación de datos; redacción de informes y asistencia técnica; así como respuestas a las autoridades sanitarias.
Recursos de productos relacionados
Libro blanco: Accelerating the Time to Market of Gene Therapies through use of a Platform Approach to Characterization and Safety Testing
Seminario virtual: Unlocking the potential of viral vectors through functional titer assays
Póster: Testing Approaches For Virus Vectors Used In Gene Therapy: Novel Methods And Regulatory Expectations
Póster: A Viral Safety Strategy for Gene Therapy Viral Vectors
Seminario virtual: Biosafety in Gene Therapy: Applying the Latest Regulatory Guidance for RCL Testing
Para aprovechar nuestra experiencia, utilice nuestro formulario de respuesta que aparece a continuación y póngase en contacto con nosotros hoy mismo.
Solicitar información