Instrumentos para obtención de imágenes celulares
Los instrumentos de obtención de imágenes celulares se pueden utilizar para evaluar, medir, analizar y estudiar el estado de las células y los cultivos celulares en una variedad de procedimientos de trabajo. En los equipos de obtención de imágenes celulares digitales se utilizan algoritmos para proporcionar mediciones objetivas del estado celular y de los cultivos celulares, eliminando el sesgo del usuario y agilizando los procesos para una mayor coherencia. Los sistemas de obtención de imágenes de células vivas permiten el estudio de las células vivas mediante videomicroscopia, lo que proporciona información crucial sobre la función celular y datos multiparamétricos para la investigación básica y el descubrimiento de fármacos. Ofrecemos soluciones rentables para ampliar la capacidad de su laboratorio para la adquisición de imágenes de células en vivo y digitales.
Productos
Generador digital de imágenes Millicell® DCI
Supervise con facilidad sus cultivos celulares con el sistema de obtención de imágenes digitales Millicell® DCI. Desde la confluencia hasta el recuento celular y la morfología, el DCI Millicell® automatiza las mediciones de los cultivos celulares para lograr un cultivo más rápido y uniforme. Este instrumento es ideal para científicos y técnicos de laboratorio responsables del crecimiento y el mantenimiento de los cultivos celulares para investigación básica, descubrimiento de medicamentos y aplicaciones de bioprocesos.
- Mediciones objetivas
- Determinación de la confluencia
- Estimación del recuento celular
- Medición en hemocitómetro o en el recipiente
- Cultivos de células adherentes, esferoides y de organoides
- Servicio opcional en la nube de la web para el almacenamiento de datos, el archivado de datos y el análisis de tendencias de crecimiento
Sistema de obtención de imágenes de células vivas CellASIC® ONIX2
Convierta su microscopio en un sistema de adquisición de imágenes de células vivas con el sistema CellASIC® ONIX2. Este sistema microfluídico utiliza placas de microfluídica ópticamente transparentes de gran calidad y un software intuitivo para integrarse con una amplia gama de microscopios invertidos para permitir la observación continua de gran aumento de células vivas a medida que reaccionan con su entorno en tiempo real.
- Adquisición dinámica de imágenes de células vivas
- Compatible con cualquier microscopio invertido
- Pequeño tamaño
- Funcionamiento sencillo
- Controla automáticamente los caudales, los desplazamientos de gas y temperatura, los gradientes de posición, las adiciones de nutrientes/medicamentos y los cambios de medios
- Las placas de microfluídica ópticamente transparentes permiten la obtención de imágenes de células vivas para muchas aplicaciones
Recursos de productos relacionados
- Flyer: Millicell® DCI Overview
The Millicell® DCI Digital Cell Imager provides quick, objective determination of common cell culture parameters including confluency, cell count, and morphology.
- Brochure: CellASIC® ONIX2 Overview
Precision control of your cell culture environment for advanced live cell imaging & microscopy.