Reactivos auxiliares y sistemas de detección Cell Marque™
Desde pretratamientos tisulares hasta diluyentes de anticuerpos, suero bloqueante y polímeros de HRP, los reactivos auxiliares Cell Marque™ proporcionan el rendimiento más fiable y constante necesario para los exigentes laboratorios de histopatología de alto rendimiento actuales.
Nuestras conocidas marcas comprenden reactivos creados y probados por nuestros histopatólogos certificados internos para inmunohistoquímica clínica convencional y métodos de tinción histológica.
Más información sobre
Disoluciones de pretratamiento de tejidos Trilogy™
Trilogy™ es la disolución de pretratamiento definitiva para su laboratorio. A diferencia de otras disoluciones EDTA, Trilogy™ es una disolución de pH casi neutro, lo que hace que sea menos nociva para los tejidos, al tiempo que sigue exhibiendo la gran capacidad de desenmascaramiento de una disolución EDTA convencional. Su fórmula revolucionaria combina desparafinación, rehidratación y desenmascaramiento, todo en un simple paso. Trilogy™ permite la normalización del procedimiento de pretratamiento, lo que a su vez produce resultados más uniformes y fiables.
Pretratamiento de tejidos para IHC Declere
Declere puede utilizarse siempre que se realice tinción inmunohistoquímica en cortes de tejido fijados con formol e incluidos en parafina. El uso de este producto fomenta la normalización del procedimiento de pretratamiento, lo que produce resultados más uniformes y fiables.
Descalcificadores para el procesamiento de tejidos
La descalcificación es necesaria para exámenes microscópicos ópticos de tejido duro en procedimientos histológicos sistemáticos. Nuestra formulación EDTA basada en OSTEOSOFT es la más adecuada para la descalcificación de tejidos sensibles que contienen calcio, como biopsias de la cresta ilíaca. OSTEOSOFT se utiliza solo una vez; debe utilizarse una disolución reciente para cada tejido. Ofrecemos otra variante, OSTEOMOLL, que puede emplearse para la descalcificación de tejidos duros como dientes y huesos, ya que su formulación está basada en formaldehído y ácido acético. Mientras que OSTEOSOFT conserva las estructuras antigénicas del tejido, por lo que puede realizarse un análisis de IHC, OSTEOMOLL se utilizará para tejidos no destinados al análisis de anticuerpos. Ambos descalcificadores pueden utilizarse con fines de diagnóstico clínico y en procesos de acreditación de laboratorio, ya que están certificados y registrados como productos para DIV y CE.
Diluyentes de anticuerpos para inmunohistoquímica
Ofrecemos diluyentes de anticuerpos listos para usar que se han diseñado para la dilución y estabilización de anticuerpos policlonales y monoclonales, así como para la preparación de reactivos de control negativo en inmunohistoquímica. Nuestro producto, el diluyente de anticuerpos Diamond, contiene tampón Tris (pH 7,3-7,7) con BSA al 1 % y acida sódica a < 0,1 %. También proporcionamos Emerald, un diluyente de anticuerpos con tampón PBS, que también puede utilizarse para estabilizar los anticuerpos diluidos cuando se almacenan a 2-8 °C. Ambos productos están diseñados para minimizar la reacción inespecífica que puede ser causada por el anticuerpo y fomentar la unión específica antígeno-anticuerpo.
Sistema de polímero con HRP HiDef Detection™
El sistema de polímeros HiDef Detection™ es un sistema de visualización listo para usar en protocolos de inmunohistoquímica. En este sistema de dos pasos se utiliza un método indirecto que produce un complejo anticuerpo-enzima el cual detecta universalmente los anticuerpos primarios de ratón y conejo. La reacción cromógena resultante puede visualizarse mediante cromógenos compatibles con HRP utilizando microscopia óptica. Carece de biotina y elimina la tinción inespecífica que podría ser consecuencia de la biotina endógena. Este sistema de visualización consta de dos reactivos de detección y se basa en la aplicación secuencial del amplificador HiDef Detection™ Amplifier (ratón y conejo) seguido por el detector de polímero HRP HiDef Detection™ HRP Polymer Detector, que amplifica la detección de antígenos que se expresan poco. Este sistema de detección es compatible con plataformas de tinción tanto manuales como abiertas y automatizadas.
Sistema de polímero ALK PHOS HiDef Detection™
Suministramos el sistema de polímero HiDef Detection™ Alk Phos ratón/conejo, un kit de detección inmunoenzimática extremadamente sensible. Se trata de un kit de detección indirecta de polímeros carentes de biotina para detectar IgG de ratón, IgM de ratón y anticuerpos primarios de conejo. Como resultado, se elimina la tinción inespecífica causada por la actividad avidina-biotina endógena.
Pastillas de tampón DAB
Las pastillas de tampón DAB se utilizan para preparar una disolución DAB-cromógeno necesaria para la detección de reacciones de la peroxidasa en inmunohistoquímica. La 3,3′-diaminobencidina (DAB) es un sustrato de la peroxidasa que da lugar a un producto de color marrón insoluble en alcohol. En inmunohistoquímica, el cromógeno de peroxidasa se utiliza para la visualización de estructuras antigénicas en secciones de criostato y de parafina y debe utilizarse con muestras no acuosas. Con un reactivo se pueden realizar 50 procedimientos de tinción. Está registrado como un producto para DIV y CE.
Tampón de lavado para IHC Plus TWEEN 20
Ofrecemos tampones de lavado para inmunohistoquímica TBS y PBS con TWEEN 20. Son disoluciones con concentración x20 que se emplean para enjuagar los reactivos de los portaobjetos y para proporcionar un medio de almacenamiento a corto plazo de muestras para inmunohistoquímica.
Suero de control negativo universal
El reactivo suero de control negativo universal se utiliza en ensayos de IHC en los que los anticuerpos primarios de ratón y conejo producen reconocimiento y unión específicos de antígeno. Estos reactivos ayudan a la identificación de células, tejidos o componentes del tejido, que pueden unirse de forma inespecífica a los anticuerpos y, por lo tanto, facilitar la interpretación.
Recursos de productos relacionados
- Brochure: Make Every Minute Count - Complete Pathology Solutions
Discover the next breakthrough — and see the impact you can make on the world. With our complete pathology solution, you get the right tools, products and superior customer support throughout your entire workflow.