Reactivos universales para diagnóstico tisular
El análisis microscópico consta de varios pasos, la preparación, la fijación, la tinción, el montaje y el diagnóstico de las muestras. Ofrecemos un completo conjunto de reactivos para todos sus procedimientos de diagnóstico celular y tisular con una uniformidad fiable entre lotes y un estricto control de calidad conforme a la ISO.
Ofrecemos reactivos certificados por CE y registrados para DIV disponibles en varios formatos, como reactivos listos para usar para aplicaciones habituales de hematología, histología, citología y bacteriología. Nuestros productos son perfectamente adecuadas para el diagnóstico clínico y respaldan las acreditaciones y auditorías del laboratorio. Además, le ofrecemos económicos tamaños de envase y largos periodos de validez que le permiten trabajar con la máxima eficiencia.
Más información sobre
Productos
Medios de fijación
La fijación es un procedimiento en el que se utiliza un fijador adecuado para procesar una muestra de tejido biológico específico con el fin de preservar su estructura e integridad y para evitar la autólisis, la descomposición y la putrefacción. Disponemos de una completa gama de fijadores para análisis destinados a respaldar su reto de diagnóstico tisular concreto: ácido acético, acetona, etanol, metanol, formaldehído y disolución de glutaraldehído, así como aerosoles fijadores, como M-Fix™.
Descalcificadores y ablandadores de tejidos
Los descalcificadores son reactivos que se utilizan para preparar muestras de hueso y de otros tejidos duros en procedimientos histológicos rutinarios para microscopia. Ofrecemos dos populares reactivos listos para usar destinados a la descalcificación sin errores, OSTEOMOLL®, una disolución descalcificadora rápida, y OSTEOSOFT®, una disolución descalcificadora suave, idóneas para utilizar en laboratorios de diagnóstico o de investigación farmacéutica.
Medios de inclusión
La inclusión consiste en encerrar las muestras de tejido en una masa de medios de inclusión, como la parafina, las resinas sintéticas o la gelatina, para lograr una calidad de corte uniforme, una dureza definida y una homogeneidad del tejido, y de ese modo permitir un corte uniforme.
Ofrecemos medios de inclusión Histosec® de gran calidad con certificación CE que contienen ceras de parafina selectivas enriquecidas con polímeros que están disponibles con o sin el excipiente DMSO (dimetilsulfóxido) para una inclusión óptima, ideales para su uso en laboratorios de diagnóstico histológico.
Disolventes para aclarado de tejidos
Los procesos de aclarado de tejidos se basan en la inmersión del tejido en disoluciones orgánicas y acuosas para reducir la opacidad de la muestra con el fin de conseguir estudios microscópicos eficientes. Nuestra amplia gama de disolventes para histología cubre todos sus requisitos de procesamiento de tejidos con uniformidad entre lotes. Ofrecemos nuestros disolventes histológicos en botellas de vidrio ámbar, latas de pico flexible de acero de carbono y latas de acero de carbono con roscas NPT para mantener la durabilidad a largo plazo.
Medios de montaje
Los medios de montaje son disoluciones acuosas o no acuosas (con un índice de refracción próximo al vidrio) que mantienen unidos el cubreobjetos, la muestra de tejido y el portaobjetos para mejorar la transparencia óptica en los análisis microscópicos.
Ofrecemos una amplia selección de medios de montaje en portaobjetos para sus muestras histológicas habituales, cortes de tejido teñidos con fluorescencia, muestras con peroxidasa o cortes de tejido inmunohistológico con fosfatasa alcalina. También disponemos de medios de montaje con yoduro de propidio (PI) o 4′,6-diamidino-2-fenilindol (DAPI).
Ofrecemos también un producto alternativo más ecológico, Organo/Limonene Mount™, un medio de montaje listo para usar ideal para cubrir tejidos teñidos y frotis celulares que pueden deshidratarse con los disolventes orgánicos.
Medios de inmersión
Los medios de inmersión son líquidos oleosos naturales o sintéticos aplicados entre la superficie de la muestra y la lente del microscopio para microscopia de alta resolución con objetivos de inmersión (por encima de 40x). Nuestros aceites de inmersión ofrecen excelentes propiedades refractivas y homogeneidad para un ampliación óptima. Además, todos nuestros medios de inmersión son productos para DIV con certificación CE perfectamente adecuados para diagnóstico clínico.
Recursos de productos relacionados
- Webinar: Safety First Throughout the Histology Workflow
This workshop introduces safer histopathology lab practices with formalin-free fixatives, DBP-free reagents, and IVD-certified solutions.
- Brochure: Make Every Minute Count Complete Pathology Solutions
- Flyer: Midas® III-Plus Automated Stainer
- Brochure: The Color of Tissue Diagnostics
- Flyer: Go Greener Histology & Hematology
- Flyer: Novec™ Non-Flammable Fluids for Histology Applications