Soluciones de turbidimetría para análisis precisos de las aguas residuales
Los turbidímetros son aparatos utilizados para medir la turbidez o nebulosidad de los líquidos. Esta medición se consigue evaluando la intensidad de la luz reflejada por las partículas del líquido, lo que proporciona una indicación sencilla de la calidad general del agua o del líquido.
La turbidez es una medida fundamental del total de sólidos en suspensión en todos los líquidos, incluidas las disoluciones líquidas, las bebidas, el agua y las aguas residuales. Ya sea para análisis de laboratorio o sobre el terreno, nuestra gama de turbidímetros ofrece una precisión y fiabilidad inigualables. La gama Turbiquant™ 1100, portátil y que funciona con pilas, está disponible con lámparas IR o de volframio, y está diseñada para cumplir los requisitos específicos de las normativas de la UE y de Estados Unidos.
Visión general de la sección
Productos
Turbidímetro Turbiquant™ 1100 IR
El turbidímetro Turbiquant™ 1100 IR es la solución ideal para realizar mediciones sobre el terreno. Alojado en una robusta carcasa impermeable, incorpora una fuente de luz IR-LED (infrarroja) con una longitud de onda de 860 nm, que garantiza mediciones conformes a la norma EN ISO 7027. Para mediciones rápidas de turbidez nefelométrica (NTU/FNU) en cuestión de segundos, el dispositivo ofrece una comodidad y precisión extraordinarias. Puede calibrarse fácilmente utilizando el respectivo conjunto de patrones de calibración Turbiquant™.
Turbidímetro Turbiquant™ 1100 T
Para análisis exhaustivos de líquidos, el turbidímetro Turbiquant™ 1100 T, equipado con una lámpara de volframio, ofrece ventajas excepcionales. Este dispositivo brinda resultados rápidos y precisos sobre el terreno, y se completa con una carcasa impermeable y un resistente maletín de transporte para una mayor durabilidad en cualquier condición de prueba. Conforme al método USEPA 180.1, este turbidímetro es una opción fiable para cumplir la normativa medioambiental.
Patrones de calibración Turbiquant™ listos para usar
Nuestros patrones de calibración Turbiquant™ son inigualables por su estabilidad y facilidad de uso, ofreciendo una vida útil mínima de 12 meses y una completa atoxicidad. Todos los productos de esta gama están reconocidos como patrones de calibración primarios de acuerdo con el método USEPA 180.1 y aceptados como patrones secundarios de uso alternativo según la norma EN ISO 7027:1999. Suministrados listos para su uso, los patrones vienen con un anillo indexador para una indexación rápida y repetible, como recomienda la USEPA.
Precisión excepcional
Nuestros turbidímetros ofrecen una precisión excelente en varios niveles de NTU, con las siguientes precisiones:
- 10 NTU ± 1 %.
- 100 NTU ± 1 %.
- 1 000 NTU ± 1 %.
- 1 750 NTU ± 2 %.
- 10 000 NTU ± 2 %.
Las microesferas AMCO-AEPA-1®, citadas como patrones de calibración primarios de conformidad con el método USEPA 180.1, cumplen las normas más exigentes del sector en cuanto a precisión y fiabilidad.