Tinciones para citología
La citología es el análisis de las células exfoliadas y las células extraídas de los tejidos del organismo humano que permite el diagnóstico rápido de muchas enfermedades comunes. Nuestra gama de tinciones citológicas y disoluciones de tinción de gran calidad listas para su uso, le ayudará a obtener resultados fiables y reproducibles de las pruebas citológicas. La cartera consta de las disoluciones de Papanicolaou y la disolución de tinción Shorr para el diagnóstico de trastornos hormonales, los reactivos de tinción de Giemsa, las disoluciones de hematoxilina y los colorantes secos, entre ellos los reactivos de Gill nº 1, 2 y 3, los reactivos de Blueing y la tinción de Pappenheim.
Más información sobre
Tinciones de Papanicolau
La tinción de Papanicolaou (tinción de Pap) es una técnica de tinción desarrollada por el Dr. George N. Papanicolaou ampliamente utilizada en citopatología. Ofrecemos una serie de tinciones y disoluciones de tinción de Papanicolaou para teñir de forma diferenciada varios componentes de las células, lo que permite un examen crítico de los núcleos y los componentes citoplásmicos. Las muestras citológicas comunes consisten en células exfoliativas de secreciones vaginales, del cuello uterino, prostáticas y otras secreciones corporales. Las disoluciones de tinción de Papanicolaou están disponibles en muchas opciones de envasado que abarcan métodos manuales y automáticos. Las tinciones nucleares incluyen una gama de disoluciones de hematoxilina y colorantes secos.
Disolución colorante de Shorr
La tinción de Shorr es un método de tinción rápido con un solo reactivo utilizado exclusivamente en el citodiagnóstico hormonal. Evalúa los cambios característicos del epitelio vaginal causados por los efectos hormonales del folículo y el cuerpo lúteo, y determina la etapa del ciclo estral a través del examen de frotis vaginales. Los efectos de la hormona foliculestimulante (FSH) o folitropina y la progesterona influyen en el aumento de células eosinófilas y células cianófilas, respectivamente. Nuestras disoluciones de tinción de Shorr, listas para usar y con certificación CE y de DIV, son adecuadas para métodos manuales y automatizados.
Kits de tinción rápida Cytocolor™
La tinción citológica estándar de Szczepanik con soluciones modificadas (CYTOCOLOR™) se utiliza principalmente para el reconocimiento temprano mediante cribado ginecológico. En 3-4 minutos, estas tinciones proporcionan información fiable sobre los cambios celulares, el estado hormonal y la flora vaginal de los frotis ginecológicos. En comparación con la tinción clásica de Papanicolaou, el kit CYTOCOLOR™ no requiere tinción naranja; tanto las células maduras como las queratinizadas aparecen de color rosa en vez de naranja.
Todas nuestras disoluciones y kits son adecuados para aplicaciones de diagnóstico clínico y acreditaciones de laboratorio.
Kits y disoluciones de tinción rápida: Hemacolor®
Ofrecemos una amplia gama de tinciones Hemacolor® para muestras no ginecológicas, que van desde frotis de sangre y médula ósea hasta muestras citológicas, como orina, esputo, material obtenido mediante biopsia simple con aguja fina (FNAB), esperma, derrames y lavados. Estos kits y disoluciones están registrados para DIV y cuentan con la certificación CE para aplicaciones de diagnóstico.
Nuestros kits Hemacolor® permiten una reproducibilidad eficaz de la tinción de Pappenheim en sólo 30 segundos. El kit contiene tabletas de tampón y 3 disoluciones listas para usar y muy estables (disoluciones de fijación, roja y azul). La selección también incluye disoluciones de tinción Hemacolor® individuales. Ofrecemos tinción Auto-Hemacolor® certificada por CE y registrada para DIV para la tinción automática de frotis de sangre y médula ósea junto con los teñidores de portaobjetos Hematek® (Siemens Healthcare Diagnostics) para aplicaciones de diagnóstico, que pueden utilizarse en hasta 1 000 tinciones.
Auxiliares para citología
Tenemos todo lo que necesita para recoger, fijar, preparar y montar sus muestras citológicas con confianza.
- Muestra: Los sistemas de recogida incluyen recipientes estériles, hisopos y espátulas
- Fijación: Fijador en aerosol M-Fix® para una prevención óptima de la deshidratación, etanol, alcohol reactivo y otros reactivos de fijación
- Disolución de diferenciación: disolución de alcohol acidificado para la diferenciación de tinciones de hematoxilina regresivas
- Deshidratación y limpieza: Etanol, 2-propanol, xileno, sustitutos del xileno, como Neo-Clear™ sin xileno
- Montaje: Medio de montaje anhidro Neo-Mount™ sin xileno; nuevo medio de montaje anhidro DPX, medio de montaje sin DBP para preparaciones permanentes; cubreobjetos líquido M-Glas® para sustituir a los cubreobjetos de vidrio, agentes de montaje rápido Entellan® para preparaciones permanentes, medio de montaje con tolueno Krystalon™
- Imagen: Aceites de inmersión para microscopia de gran aumento
Recursos de productos relacionados
- Brochure: Make Every Minute Count — Complete Pathology Solutions
With our complete pathology solution, you get the right tools, products and superior customer support throughout your entire workflow. Now you can have confidence in the quality of every result and look boldly toward tomorrow.