Placas y plaquitas para cultivo celular Millicell®
Las plaquitas para cultivo celular Millicell® están diseñadas para maximizar la relevancia biológica y la comodidad del usuario en aplicaciones de cultivo celular. In vivo, las células viven en un entorno tridimensional y pueden acceder a los nutrientes desde todas las direcciones. Por el contrario, las placas de cultivo de plástico tradicionales obligan a las células a crecer en una superficie lisa y bidimensional, lo que provoca núcleos aplanados y poca función. Las plaquitas y las placas permeables Millicell® tienen un diseño que permite el acceso a las superficies basolateral y apical de las capas celulares. Esto promueve el crecimiento multidimensional natural y proporciona modelos in vitro de más interés, lo que produce resultados más relevantes desde el punto de vista biológico para aplicaciones como el cribado de toxicidad, el cribado primario y secundario, la señalización celular, la proliferación celular, los ensayos de transporte y los estudios de inocuidad de medicamentos ADME/Tox.
Visión general de la sección
- Plaquitas para cultivo celular colgantes Millicell®
- Plaquitas para cultivo celular erguidas Millicell®
- Conjuntos de placas Millicell®-24 y Millicell®-96
- Montajes de placas Millicell® para cultivo celular en 3D
- Cómo seleccionar una placa o una plaquita para cultivo celular
- Portaobjetos Millicell® EZ
- Matraces Millicell® HY
Cultivo celular con plaquitas colgantes Millicell®
Plaquitas colgantes Millicell® para cultivo celular
Las plaquitas colgantes Millicell® permiten estudiar las superficies apical y basal de la monocapa celular, y son herramientas excelentes para la cocultivo, ya que no hay alteración de las células basolaterales externas del cultivo por la presencia de patas de inserción.
- Para cultivo celular en 2,5D y quimiotaxis
- Diseño exclusivo que facilita el acceso basolateral y reduce el riesgo de contaminación
- La membrana de PET ópticamente transparente permite una mejor visualización y seguimiento de la monocapa celular
- Membrana de PET translúcida de alta densidad de poros para aumentar las tasas de difusión basolateral de nutrientes.
- Disponible en tres tamaños de pocillos (6, 12 y 24 pocillos) y cinco tamaños de poro de membrana (de 0,4 µm a 8,0 µm)
- Compatible con fluoróforos para la obtención de imágenes fluorescentes
Plaquitas erguidas Millicell® para cultivo celular
Las plaquitas erguidas Millicell® son plaquitas independientes que pueden descansar en el fondo de los pocillos de la placa de cultivo celular y otros recipientes, elevadas por las patas de la plaquita. Estas plaquitas erguidas promueven el crecimiento natural de las líneas celulares adherentes y en suspensión, y están disponibles en tres membranas optimizadas diferentes adaptadas a necesidades específicas.
- Las membranas de PTFE (politetrafluoroetileno) Biopore™ son membranas de baja adsorción a proteínas desarrolladas para ver las células vivas y para aplicaciones de inmunofluorescencia. La membrana transparente exhibe una baja fluorescencia de fondo en comparación con otros materiales de membrana y es adecuada para células dependientes de fijación cuando están recubiertas con una matriz extracelular.
- Las membranas de MCE (ésteres mezclados de celulosa) MF-Millipore™ no contienen Triton® y pueden utilizarse para análisis de receptores de superficie celular, toxicología in vitro, fijación microbiana y captación polarizada.
- Las membranas de PCF (policarbonato) Isopore™ son hidrófilas y están tratadas para cultivo de tejidos con el fin de permitir el crecimiento de células de fenotipo adherente sin el uso de matriz de recubrimiento extracelular (ECM). La elevada densidad de poros permite la máxima difusión en los ensayos de transporte y captación de fármacos.
Las plaquitas erguidas organotípicas Millicell® están diseñadas para un estudio superior de las estructuras de explante tridimensionales.
- Para estudios de gran viabilidad celular y de las estructuras tridimensionales de los explantes
- El perfil más corto permite a las plaquitas adaptarse al interior de las placas de Petri convencionales
- La membrana ópticamente transparente Biopore™ (PTFE) propicia una gran viabilidad y un excelente transporte de oxígeno transmembrana, y está optimizada para el mantenimiento prolongado de explantes
Conjuntos de placas Millicell®
Los conjuntos de placas Millicell®-24 y Millicell®-96 permiten el crecimiento, la nutrición y el análisis celulares en una placa con fondo de membrana optimizada para cultivar y mantener monocapas celulares de gran integridad. Estas placas pueden utilizarse manualmente o con sistemas automáticos de siembra, nutrición y lavado celulares. Su meticuloso diseño mejora el funcionamiento con los sistemas de siembra y nutrición, los sistemas de manipulación automatizada de líquidos y los instrumentos de medición de la resistencia eléctrica transepitelial (TEER).
- Sistema completo con una placa multipocillos de fondo de membrana, o una bandeja receptora multipocillos o de un solo pocillo, y una tapa
- La ayuda apical protege la monocapa celular y facilita el pipeteo y el acceso basolateral
- Disponible en una variedad de tamaños de poro de membrana de tereftalato de polietileno (PET).
- Los pocillos receptores en forma de lágrima eliminan las burbujas de aire
- Bordes de pocillos elevados para un mejor sellado con cinta adhesiva y etiquetas con letras grandes para facilitar la identificación de los pocillos
Placas Millicell® de fijación ultrabaja (ULA) y placas de micropocillos Millicell®
Las placas de ULA Millicell® son herramientas fiables para el cultivo celular en 3D que promueven el autoensamblaje libre de esferoides en un andamio. Las placas de fondo en U de 96 pocillos son compatibles con el análisis y la obtención de imágenes de campo claro y fluorescencia, ya que los pocillos tienen una gran transparencia óptica. La superficie no citotóxica, estable y no adherente de las placas de ULA Millicell® propicia el montaje esferoide de alto rendimiento.
- Promueven la formación uniforme de un solo esferoide/EB en cada pocillo
- Formación y análisis de esferoides en la misma placa
- Prerrecubiertas con una superficie no adherente para las células con el fin de facilitar la formación de esferoides naturales
- Las placas son compatibles con sistemas robóticos líquidos
Las placas de micropocillos Millicell® son herramientas para cultivo en 3D listas para usar para un cultivo de organoides de alto rendimiento y reproducible. Basadas en una matriz de micropocillos (μW) con fondo en forma de U ultradensos, se generan organoides individuales en cada microcavidad, que crecen en un hidrogel prefabricado sin una matriz extracelular sólida. Con múltiples configuraciones y diámetros de micropocillos disponibles, las placas de micropocillos Millicell® se adaptan a sus requisitos de aplicación en organoides.
- Las placas contienen hidrogel de polietilenglicol (PEG) en los micropocillos
- Los organoides homogéneos se forman en un plano focal para obtener imágenes de alto rendimiento
- Hasta cientos de micropocillos en un solo pocillo permiten escalar la generación de organoides para aplicaciones de alto rendimiento
- Formato de placa estándar de SBS para una fácil implantación de cultivo de organoides normalizada, aplicaciones de cribado y procedimientos de trabajo automatizados.
Cómo seleccionar una plaquita para cultivo celular
El material de la membrana y los tamaños de poro recomendados para las placas y plaquitas de cultivo celular Millicell® se basan en el tipo de célula y la aplicación.
- CM = membrana de PTFE hidrófila Biopore™
- HA = membrana de ésteres mezclados de celulosa MF-Millipore™
- PCF = membrana de policarbonato Isopore™
- PET = PET (tereftalato de polietileno)
Portaobjetos Millicell® EZ
Los portaobjetos Millicell® EZ pueden utilizarse para cultivo, fijación, tinción y visualización de sus células en un solo dispositivo. No es necesario el tedioso desplazamiento de los cubreobjetos desde la placa de cultivo hasta un portaobjetos, ni retirar la cámara de medios del portaobjetos antes de fijarlo o teñirlo. Retire fácilmente la estructura de la cámara sin preocuparse por no romper los portaobjetos o arruinar las capas celulares. Obtenga los datos con facilidad y rapidez con los portaobjetos Millicell® EZ.
- Lengüetas desprendibles para retirada fácil del pocillo
- No se necesitan herramientas para quitar los pocillos del portaobjetos
- No se necesitan adhesivos para fijar los pocillos al portaobjetos
- Pocillos sin fugas
- Los pocillos de polipropileno facilitan la fijación y la tinción con los pocillos todavía unidos, permitiendo diferentes sondas en los pocillos
- Los soportes para portaobjetos los protegen de cualquier daño
Matraces Millicell® HY
Los matraces Millicell® HY son innovadores matraces de cultivo celular multicapa que propician un crecimiento celular uniforme y constante para una gran recuperación celular. Fabricados con varias capas idénticas, estos matraces maximizan la superficie de cultivo celular para obtener el mayor rendimiento, al tiempo que ahorran espacio en la incubadora.
- Ahorre el tiempo dedicado a los pases de las células
- Ahorre costes asociados con los medios, las células y los reactivos
- Rendimientos celulares constantemente altos
- Salud uniforme en todas las capas
- Transición sencilla desde los matraces de cultivo celular de una sola capa
- Caben bajo los microscopios para supervisar la confluencia y la salud celulares
- Diseño apilable que ahorra espacio en el incubador
Recursos relacionados
- Article: Alternative High-Yield Cell Culture Systems
Solutions for high-yield cell culture scale-up applications including multi-layered flasks (HyperFlasks/CellStacks), roller bottles, spinner and shaker flasks. Free ECACC handbook download.
- Brochure: Multiply Your Success MultiScreen® and Millicell® Filter Plates for Assay Development
This guide for pharmaceutical development, discovery research, molecular biology and sample preparation includes products for screening and cell culture. These products provide proven solutions for a range of applications and are backed by extensive technical support.
- Data Sheet: Millicell® Inserts and Plates
The research needed to narrow the gap between in vitro and in vivo, or 2D and 3D, cell environments has never been greater. Our sixty-plus year legacy of precision engineered filtration and cell culture expertise continues to provide the modern tools needed to support cell growth that is more predictive of natural cellular behavior.
- Flyer: Discover a Better Cell Culture Insert
Millicell® cell culture inserts and plates provide a permeable support for cell growth, allowing cells access to media and nutrients from the apical and basolateral sides. This feature more closely mimics the in vivo cellular environment of cells compared to conventional seeding on polystyrene plates.
- Protocol: Generating Organotypic 3D Skin Cultures as an In-Vitro Model of the Human Epidermis
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.
- Protocol: T-Cell Migration Assays Using Millicell® Cell Culture Inserts
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.
- Article: Barrier Formation and Permeability Assays using Millicell® Hanging Cell Culture Inserts
How to set up barrier formation and permeability assays using cell culture inserts and TEER measurements.
- Article: Cell Migration and Invasion Assay Guidance using Millicell® Cell Culture Inserts
How to set up cell migration assays using cell culture inserts.
- Article: Using Immortalized 16HBE14o- Human Bronchial Epithelial Cell Lines to Model Respiratory Lung Diseases
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.