Changer de vue
| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
25 mg | Vérifier la disponibilité des articles du panier | 389.00 CHF |
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H10O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.16
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
249-260-9
MDL number:
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderform
powder
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H10O4/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,8-12H,4H2
InChI key
MTVWFVDWRVYDOR-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form powder | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe