Agents chélatants et réducteurs pour la recherche
Nous proposons un large choix d'agents chélatants et réducteurs sous diverses formes et avec différents degrés de pureté pour la recherche biochimique.
Les chélateurs, ou agents chélatants, sont présents dans les substances biologiques et permettent d'éliminer les impuretés que sont les métaux lourds, souvent toxiques, et de restaurer le métabolisme cellulaire. Grâce à leur structure annulaire, les chélateurs peuvent établir deux liaisons ou plus avec les ions métalliques, formant ainsi des complexes stables et solubles dans l'eau. L'éthylènediamine, l'EDTA et l'EGTA sont des exemples de chélateurs bien connus.
Réaliser à la fois une analyse biochimique des protéines et des réactions d'oxydo-réduction nécessite l'utilisation de réducteurs. Les réducteurs donnent des électrons au cours d'une réaction chimique redox. Le DL-dithiothréitol (DTT), le dithionate de sodium, le DTE, le TCEP, le β-mercaptoéthanol (BME) et l'acide nitrilotriacétique (NTA) sont des agents réducteurs couramment rencontrés.
Pour en savoir plus
LES AGENTS CHÉLATANTS EN RECHERCHE
Les chélateurs sont des agents complexants. Ils sont utiles dans diverses analyses chimiques et biochimiques où ils servent de constituant pour les tampons, d'inhibiteur de dégradation des acides nucléiques/protéines, de catalyseur de réaction enzymatique, ainsi qu'en chromatographie d'affinité et en culture cellulaire. Les chélateurs sont des agents thérapeutiques puissants qui permettent d'équilibrer le métabolisme et de lutter contre certaines maladies associées comme l'anémie, le cancer, les troubles rénaux aigus, le vieillissement, les troubles neurodégénératifs, etc. En milieu industriel, en analyse et dans les expériences de laboratoire, ces chélateurs d'ions métalliques sont employés comme agents d'extraction, indicateurs et agents de séparation des métaux.
LES AGENTS RÉDUCTEURS EN RECHERCHE
Les réducteurs interviennent dans certaines techniques de protéomique comme la purification, la dénaturation et la solubilisation des protéines. Ils arrivent particulièrement bien à stabiliser les groupes sulfhydryle libres et à réduire les ponts disulfure (SH) des protéines et des peptides. Durant la purification des protéines, ils agissent comme des stabilisants pour enzymes au sein des tampons, empêchant l'agrégation due à l'oxydation des résidus cystéine. Les réducteurs servent aussi d'antioxydants biologiques, en évitant l'oxydation des protéines et la dénaturation des ribonucléases. Des recherches ont montré qu'utiliser des réactifs chélatants en association avec des agents réducteurs permet d'éliminer les métaux lourds cationiques et les contaminants anioniques, comme l'arsenic.
Ressources produits apparentées
- Article: Chelators
BioUltra Chelators. A chelate is a water-soluble complex between a metal ion and a complexing agent. It usually does not dissociate easily in solution, but forms an inert complex.
- Protocol: Nuclear Protein Extraction Without the Use of Detergent
Detergent-free procedure is recommended for nuclear protein preparation to avoid interference with labeling efficiency of extracted proteins.
- Calculators & Apps: Detergent-based Western Blot Stripping Buffer
This recipe for a detergent-based stripping solution enables the removal of antibodies from Western blots that have been developed with chemiluminescence or radioactive iodine or other isotopes.
- Flyer: Biochemicals for New and Growing Labs
Discover how our high-purity biological buffers, detergents, and reagents can help empower your innovation and build a better lab.