Réactifs de congélation de cellules
Les lignées cellulaires, cellules primaires et stocks de cellules génétiquement modifiées font partie des ressources les plus précieuses et les plus difficiles à remplacer pour les laboratoires de sciences de la vie, de biotechnologies ou de développement pharmaceutique. Les techniques et outils permettant de congeler de manière appropriée les cellules, puis de les ressusciter après cryoconservation dans l'azote liquide sont des méthodes extrêmement critiques de la culture cellulaire. Pour maintenir la viabilité des cellules durant la cryopréservation, il est primordial d'empêcher la formation de cristaux de glace intracellulaires et de réduire au minimum le stress cellulaire. Nous proposons une gamme complète de cryoprotecteurs stérilisés par filtration et testés en contexte applicatif comme le DMSO, ainsi que des milieux de congélation de cellules prêts à l'emploi avec et sans DMSO, conçus pour maximiser la viabilité cellulaire lors des processus de congélation et de décongélation.
Produits
Milieux de congélation de cellules prêts à l'emploi
Les milieux de congélation de cellules, particulièrement pratiques, permettent de ne plus avoir besoin de titrer les concentrations en DMSO, et sont également disponibles en formulations sans DMSO.
- Le milieu de cryopréservation cellulaire CryoStor® existe en concentrations de 2 %, 5 % et 10 %, ainsi qu'en version sans DMSO appelée CryoSOFree™.
- pZerve™ est une solution de cryopréservation pour la culture avec ou sans sérum qui ne contient pas de diméthylsulfoxyde (DMSO), de sérum de veau fœtal ou d'autres ingrédients d'origine animale.
- Le milieu de congélation 2X EmbryoMax® pour cellules souches embryonnaires (CSE) est formulé avec 20 % de DMSO et de sérum de veau fœtal.
- La solution de préservation HypoThermosol® FRS améliore et prolonge la conservation des cellules, tissus et organes entre 2 et 8 °C.
DMSO (diméthylsulfoxyde) pour la cryopréservation des cellules
Le diméthylsulfoxyde, ou DMSO, est un solvant organique utilisé comme cryoprotecteur lors de la congélation des cellules en vue d'une cryoconservation. En tant que constituant des milieux de congélation, le DMSO protège les cellules en empêchant la formation de cristaux de glace extracellulaires et intracellulaires. Faites votre choix parmi des réactifs à base de DMSO qui :
|
|
Documentation produit apparentée
- Protocol: CryoStor® Cryopreservation
Cryopreservation affects post-thaw recovery, viability, and functionality. Stress during freezing and suboptimal media lead to cell death.
- Article: Cryopreservation and Storage of Cell Lines
Overview on liquid nitrogen storage and freezing of cell stocks for cell line cryopreservation purposes. Free ECACC handbook download.
Vidéos apparentées
Crystor® Cryopreservation Protocol
Visionnez des démonstrations de procédures permettant de congeler, stocker et décongeler des cellules, et d'évaluer la viabilité des cellules après décongélation.
Cell Freezing Tips
Ce tutoriel explique le protocole de la cryopréservation cellulaire et les points à prendre en compte lors de la congélation de stocks de cellules.