Métathèse d'oléfines
Nous voulons vous aider à ouvrir de nouvelles perspectives en vous proposant une gamme de produits toujours plus étendue et innovante pour la métathèse d'oléfines. Nous avons donc noué un partenariat avec Umicore PMC pour vous proposer une gamme exceptionnelle de catalyseurs de métathèse d'oléfines pour la synthèse chimique. Cette collaboration exclusive vous donne non seulement un accès direct à la technologie Grubbs Catalyst® d'Umicore, mais aussi à son expertise en matière de développement. Vous bénéficiez d'un approvisionnement rapide et fiable, dans des volumes allant de quelques milligrammes à plusieurs kilogrammes, au meilleur rapport qualité/prix, droits de licence Umicore inclus. Vous profitez en outre de conseils techniques spécialisés, avec l'appui du prix Nobel de chimie Robert Grubbs.
Ressources produits apparentées
Élaboration de réactions de métathèse d'oléfines et résolution des problèmes
Panorama des catalyseurs à base de ruthénium
Quelques bonnes pratiques en métathèse
- Tenir compte de la concentration : Réalisez les réactions de métathèse croisée en concentration et les réactions de macrocyclisation en dilution.
- Bannir l'oxygène : Dégazer les réactions avec un gaz inerte avant l'ajout d'un catalyseur de Grubbs permet d'améliorer la durée de vie et l'efficacité du catalyseur. Un dégazage en cours de réaction présente l'avantage supplémentaire d'éliminer efficacement l'éthylène au fur et à mesure qu'il est produit par les réactions de métathèse.
- Sélectionner vos solvants : Tenez compte de la solubilité et utilisez des solvants non coordinants comme le cyclohexane, le toluène ou le dichlorométhane.
- Pour obtenir d'autres suggestions sur l'élaboration de réactions de métathèse d'oléfines et la résolution des problèmes afférents, consultez le guide des applications de métathèse.
La technologie Grubbs Catalyst® à portée de main
Bénéficiez d'un accès privilégié à la technologie Grubbs Catalyst® et profitez des nombreux avantages de notre partenariat exclusif.
- Chaîne d'approvisionnement sécurisée, pour des volumes de catalyseurs de métathèse allant de quelques milligrammes à plusieurs kilogrammes
- Livraison rapide de quantités pour la recherche et le développement
- Accès à une expertise technique, avec l'appui du prix Nobel de chimie Robert Grubbs
- Prix catalogue incluant les droits de licence Umicore.