Banques de métabolites
MÉLANGES ET BANQUES DE MÉTABOLITES
Les mélanges et les banques de métabolites offrent une solution pratique qui permet d'identifier des centaines de métabolites lors de tests et d'analyses métabolomiques, le plus souvent en vue d'une analyse qualitative et quantitative par spectrométrie de masse et résonance magnétique nucléaire, de tests fonctionnels cellulaires et de criblages phénotypiques. Notre gamme comprend les produits suivants :
- Des mélanges en solution prêts à l'emploi répondant à divers objectifs de recherche, par exemple la quantification, l'étude des métabolites impliqués dans une maladie, ou le contrôle qualité d'échantillons en LC-MS.
- Des banques de métabolites sur plaques d'IROA Technologies contenant de nombreuses classes différentes de métabolites, chacun disposé individuellement sur une plaque à 96 puits. Chaque banque est accompagnée d'un manuel d'utilisation, d'une carte des plaques et du logiciel MLSDiscoveryTM assurant l'extraction, la manipulation et le stockage des données pour la constitution de banques internes.
- Des banques de petits métabolites ainsi que des kits couvrant les principales voies métaboliques, notamment un kit pour la glycolyse/gluconéogenèse, un kit pour la voie des pentoses-phosphates, un kit pour le cycle de Krebs et un kit pour le cycle de l'urée.
Pour en savoir plus
BANQUE DE MÉTABOLITES ÉTALONS
Notre collection de banques de métabolites, fournie par IROA Technologies, contient un large choix de classes de métabolites, chacun disposé individuellement sur une plaque à 96 puits. Ces composés de grande pureté (> 95 %) sont commodément placés sur sept racks de plaques à 96 puits en polypropylène, chaque puits contenant 5 µg de poids sec. Les métabolites peuvent être utilisés comme étalons et injectés individuellement, ou bien regroupés pour analyser de multiples mélanges par injection.
Chacun des composés présents sur les plaques peut également être commandé séparément pour mieux répondre à vos besoins.
Banque de métabolites pour spectrométrie de masse (MSMLS)
Banque de métabolites étalons pour analyses à grande échelle (LSMLS)
Banque de métabolites étalons phytochimiques (PHYTOMLS)
Banque de métabolites étalons de type acides aminés et peptides (AAPMLS)
Banque de métabolites étalons du microbiome (GUTMLS)
Banque de métabolites étalons de type acides organiques (OAMLS)
Banque de métabolites étalons de type acides gras (FAMLS)
Banque de métabolites étalons de type acides biliaires/carnitines/stérols (BACSMLS)
Kit pour procédures d'extraction de levures TRUQUANT
Le kit pour procédures d'extraction de levures TruQuant est un système de quantification sophistiqué, conçu pour réaliser simultanément des mesures biologiques précises sur des centaines de substances biochimiques dans les petits échantillons biologiques. Le kit pour procédures TruQuant associe une solution logicielle et un ensemble complet de plus de 500 étalons internes complexes pour résoudre les problèmes liés au manque d'efficacité de l'ionisation et aux effets de matrice. Cette approche permet d'obtenir des données corrigées selon la suppression du signal, donne des résultats quantitatifs et uniformes sur différentes plateformes, facilite l'identification des composés validés, et permet d'appliquer en continu un processus d'assurance qualité/contrôle qualité aux instruments.
Ressources apparentées
- Protocol: Mass Spectrometry Metabolite Library
MSMLS™ offers high-purity small biochemical molecules for broad primary metabolism studies in an economical, ready-to-use format.
- Brochure: Mass Spectrometry Metabolite Library
MSMLS (Mass Spectrometry Metabolite Library) is a collection of high quality small biochemical molecules that span a broad range of primary metabolism. These are high purity (95%) compounds supplied in an economical, ready-to-use format.
- Brochure: IROA TruQuant IQQ Workflow Kit
The IROA TruQuant IQQ Workflow Kit is a high-quality quantitation system for making simultaneous accurate biological measurements on several hundred biochemicals in small quantities of biological samples.
- Brochure: Metabolomics
Integrated metabolomics workflows provide efficient compound profiling, pinpointing, and designation for targeted or untargeted studies.