Ensembles à usage unique
Poches 2D et 3D Mobius®
Nos poches 2D et 3D Mobius® constituent des solutions efficaces et transposables pour la manipulation des fluides dans les bioprocédés, depuis la préparation des milieux et tampons jusqu'aux applications de remplissage final. Avec une gamme complète de solutions standards ou personnalisées et différents niveaux de certification, vous profitez d'une flexibilité, d'une mobilité et d'un support accrus pour vos technologies à usage unique. Nos ensembles et solutions sont conçus pour réduire les risques d'erreur due aux opérateurs et les risques liés aux procédés, tout en améliorant l'efficacité.
- Les ensembles 2D standards Mobius® sont stérilisés et prêts à l'emploi dans une large gamme d'applications.
- Les tambours 3D standards Mobius® sont dotés de films PureFlex™ et sont stérilisés et prêts à être utilisés dans les applications de stockage ou de traitement des fluides.
- Les bacs 3D standards Mobius® sont constitués d'un film Ultimus® ou de films PureFlex™, incorporent notre technique EZ Fold et sont conçus pour être déployés facilement en vue d'un transport ou d'un stockage.
- Les ensembles de congélation 2D Mobius® destinés au transport et au stockage des liquides congelés sont fabriqués avec notre film PureFlex™ et subissent un test d'intégrité à l'hélium pour garantir leur intégrité à des températures allant jusqu'à -80 °C.
Aperçu du contenu
- Ensembles Mobius® Essential
- Mobius® MyWay – Options répondant aux besoins de votre chaîne d'approvisionnement
- Certification et tests de libération des ensembles Mobius®
- Technologie de film à usage unique
- Ensembles à usage unique Mobius® et programme Emprove®
- Atténuation des risques liés aux bioprocédés
Les ensembles Mobius® Essential sont de simples ensembles poches et tubulures pour bioprocédés standards. Ces ensembles du type "plug and play" sont constitués de notre film PureFlex™ éprouvé et sont disponibles en poches 2D (de 1 l à 50 l) et en poches 3D (de 100 l à 200 l), ainsi que sous forme d'ensembles de tubulures pour bioprocédés. Ces ensembles standards s'intègrent facilement à vos procédés, et vous garantissent une transposition d'échelle particulièrement facile vers nos ensembles Mobius® MyWay avec film PureFlex™.
- Pour s'affranchir des délais de conception et de fabrication
- Des tailles de 1 l à 200 l qui peuvent être transposées facilement vers les ensembles premium du programme Mobius® MyWay
Besoin d'aide pour trouver les ensembles Mobius® Essential adaptés aux besoins de votre procédé ? Remplissez un court formulaire pour entrer en contact avec notre spécialiste de l'usage unique dès aujourd'hui.
Mobius® MyWay – Options répondant aux besoins de votre chaîne d'approvisionnement
Mobius® MyWay est un programme complet en trois volets conçu pour promouvoir un juste équilibre entre délai d'approvisionnement en solutions à usage unique et flexibilité en matière de conception, tout en améliorant la sécurité de l'approvisionnement. Mobius® MyWay vous offre la flexibilité de pouvoir commander des ensembles standards ainsi que des ensembles configurables adaptés à l'usage prévu, tout en continuant à bénéficier du support documentaire et des données sur les composés extractibles, avec des délais d'approvisionnement réduits. Notre approche unique permet de diminuer la charge et le coût de la gestion des consommables, d'accroître la transparence de la chaîne d'approvisionnement et d'améliorer la sécurité.
MOBIUS® STOCK
MOBIUS® SELECT
MOBIUS® CHOICE
Ensembles standards
Ensembles configurables à la demande, s'appuyant sur une bibliothèque d'éléments préqualifiés
Solutions hautement personnalisées
Certification et tests de libération des ensembles Mobius®
Les ensembles Mobius® sont disponibles en plusieurs niveaux de certification. La certification d'un ensemble repose sur la qualification des éléments constituant cet ensemble, sur le niveau des tests d'étanchéité réalisés durant la fabrication, et sur les contrôles effectués sur le lot d'ensembles après fabrication. Le niveau de certification influe également sur la durée de vie et la stérilité revendiquées pour l'ensemble.
Test de libération après fabrication reposant sur un test d'intégrité à l'hélium, pour un niveau accru d'assurance de l'intégrité
Les ensembles* à usage unique Mobius® peuvent aussi être contrôlés à l'aide d'un test de libération après fabrication reposant sur un test d'intégrité à l'hélium. Notre test d'intégrité à l'hélium est validé pour détecter les défauts d'une taille supérieure ou égale à 2 µm, et est conçu pour contrôler la totalité de l'ensemble à usage unique, y compris la tubulure et les points de raccordement. L'intégration d'un test d'intégrité à l'hélium à votre stratégie d'assurance de l'intégrité permet de réduire le risque de fuites ou de pénétration d'agents microbiens dans votre procédé de fabrication.
* Les ensembles Mobius® destinés aux tests d'intégrité à l'hélium sont soumis aux règles d'encombrement de ces tests. Les détails sont disponibles dans la fiche technique des tests à l'hélium.
Notre film Ultimus® a été conçu pour offrir une robustesse et une durabilité supérieures dans le traitement de grands volumes grâce à une structure exclusive intégrant du nylon tissé. La couche en contact avec le fluide ne contient aucun composé d'origine animale, présente une faible teneur en matières extractibles et facilite la croissance de cellules saines du fait de l'absence d'Irgafos® 168.
Les poches 2D et 3D à usage unique Mobius® sont élaborées à partir de nos films PureFlex™ pour contenant à usage unique. Les films PureFlex™ et PureFlex™ Plus sont constitués d'une seule couche de contact avec le fluide possédant une faible teneur en composés extractibles, constituée de matériaux résistant aux produits chimiques et sans constituants d'origine animale, offrant la flexibilité et la robustesse dont vous avez besoin tout au long de vos procédés de fabrication à usage unique.
Une question à propos du film Ultimus® ? Contactez nos experts techniques.
Les ensembles à usage unique Mobius® sont soutenus par le programme Emprove® - La façon intelligente de maîtriser la conformité et le contrôle
Complétant notre gamme de produits, le programme Emprove® vous donne facilement accès à des informations fiables sur les aspects techniques, réglementaires et logistiques au travers des Dossiers Emprove® pour faciliter vos évaluations des risques en continu. Notre Dossier de qualification avancée est personnalisé avec des informations spécifiques à votre ensemble à usage unique.
Atténuation des risques liés aux bioprocédés
Grâce à notre réseau mondial de spécialistes du développement commercial et d'ingénieurs, nous pouvons vous assister en matière de démonstration, de conception et de mise en œuvre de systèmes, de simulation de procédés à l'échelle souhaitée, et d'études de faisabilité. Nous pouvons aussi vous aider dans le cadre des études de validation et de leur documentation via nos services de validation BioReliance® .
Ressources apparentées
- Brochure: Single-use Fluid Management
2D & 3D assemblies, filtration, storage, and transportation solutions
- White Paper: The Role of BPOG Extractables Data in the Effective Adoption of Single-use Systems
Single-use systems are increasingly popular in biomanufacturing. Their adoption offers numerous advantages for greater efficiency and productivity in applications such as final filtration, mixing and aseptic connections.
- Technical Brief: Shipping Qualification of Mobius® Large Liquid Transportation according to ISTA
Safe and efficient transportation of your large bulk liquid substances is critical. These liquids could include sterile water, buffers, media, intermediates, bulk drug substances and final drug products. Therefore, we completed an extensive ISTA shipping validation to provide the safest transportation for your critical bulk liquids.
- White Paper: Single-Use Upstream Processing: Ultimus® Film Delivers Comparable Cell Growth Performance To Glass
Single-use technologies are increasingly being incorporated into the biomanufacturing workflow to achieve greater efficiency and productivity, reduce capital investment in facilities and equipment, and minimize the risk of cross-contamination.
- Infographic: Prevent Costly Bag Leaks in Single-Use Manufacturing
The Ultimus® Film Difference Designed with a proprietary woven nylon structure, Ultimus® film demonstrates superior strength and resilience to protect against leaks, abrasions, tears and material fatigue.
- Technical Brief: Demonstrated Strength and Durability of Ultimus® Film
Single-use technology is used for different operations throughout biomanufacturing including mixing, storage and transportation.
- Spec Sheet: PureFlex™ Single-Use Process Container Films
PureFlex™ film is used to construct our Mobius® single-use assemblies and Novaseptum® sampling bags. These single-use products are used in biopharmaceutical processes, improving efficiency and productivity while reducing the risk of contamination.
- Spec Sheet: Ultimus® Film
Ultimus® film was designed to meet the needs of more challenging single-use applications such as large-volume liquid processing. Our Ultimus® film technology provides enhanced bag strength, improved durability and leak resistance through a novel strength layer reinforced by woven nylon.
- Data Sheet: Mobius® 2D Freeze Assembly
Mobius® 2D Freeze Assembly Data Sheet
- Spec Sheet: Mobius® Essential Assembly
Mobius® Essential Assembly Spec Sheet