Merck
Adsorbants à base de carbone
Adsorbants à base de carbone dépeints sous forme de sphères noires brillantes de diverses tailles sur un fond jaune, représentant la structure poreuse utilisée dans les procédés de filtration et de purification.
Nous avons plus de 50 ans d'expérience dans la recherche et le développement de produits adsorbants à base de résines et de carbone. Notre gamme complète d'adsorbants spéciaux à base de carbone comprend des produits du type tamis moléculaires en carbone (Carboxen® et Carbosieve™), carbone polymère graphité sphérique (Graphsphere™), et noir de carbone graphité (Carbotrap® et Carbopack™). Nous proposons aussi des kits d'échantillons, un moyen économique d'évaluer plusieurs de nos adsorbants spéciaux à base de carbone.
Voir une sélection de produits :
Ressources produits apparentées
Page 1 sur 2
Adsorbants Carboxen®
Les adsorbants à base de carbone synthétique Carboxen® sont des résines dérivées de haute technologie. Ils possèdent une structure de pore conique macroporeuse, mésoporeuse ou microporeuse. Les pores coniques améliorent l'efficacité cinétique et thermodynamique des adsorbants. Les particules sont sphériques, pour une efficacité de remplissage du lit optimale. Ces résines dérivées particulièrement techniques présentent une excellente résistance à l'attrition, ce qui permet de les utiliser avec des débits élevés sans risque d'apparition d'une contrepression indésirable. Elles ont été développées de façon à résister à une pression de 1 100 bar (16 000 psi). Elles sont stables jusqu'à 400 ˚C, et leur chimie de surface peut être personnalisée afin d'analyser spécifiquement certains composés cibles. Leur grande pureté, leur forme sphérique et leurs propriétés mécaniques exceptionnelles en font une solution parfaitement adaptée à la chromatographie préparative et industrielle. Les matériaux sont stockés sous forme de billes sèches et s'écoulent comme un liquide, ce qui facilite leur manipulation et le remplissage des colonnes chromatographiques comparé aux résines humides.
Le pH des carbones synthétiques Carboxen® peut être ajusté entre 2,5 et 10,5. Comme ils sont produits à partir d'une source synthétique, les carbones synthétiques Carboxen® sont par nature exempts de métaux lourds et autres composés organiques présents dans les adsorbants d'origine naturelle. Les adsorbants à base de carbone synthétique Carboxen® sont transposables, il est donc possible d'en produire plusieurs tonnes avec des pores de 20/40, 20/45, ou 30/45. Les produits Carboxen® de granulométrie inférieure sont proposés à petite échelle.
Ces résines dérivées sont particulièrement intéressantes pour un grand éventail d'applications de purification, car elles permettent d'éliminer à la fois les impuretés moléculaires de petite taille et celles de grande taille. Elles peuvent être utilisées pour les purifications aussi bien en phase liquide que gazeuse. On peut citer par exemple l'élimination des impuretés à haut risque dans les purifications biochimiques telles que les protéines de cellules hôtes, l'élimination des métaux lourds toxiques, la purification des métaux chlorés, la purification des API, ou l'élimination des composés extractibles et relargables.
La NASA leur a accordé sa confiance sur plusieurs missions, et elles sont d'ailleurs actuellement utilisées sur la Station spatiale internationale.
Pour lire l'article complet, rendez-vous sur : https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/supelco/supelco-products-in-space
Les propriétés des huit carbones synthétiques Carboxen® disponibles en vrac sont présentées dans le tableau suivant.
Propriétés des carbones synthétiques Carboxen® 
Adsorbants Carbosieve®
Les adsorbants Carbosieve® sont des tamis moléculaires en carbone, aux pores non coniques. Grâce à leur structure microporeuse, ils possèdent une très grande force d'adsorption. Les adsorbants Carbosieve® assurent une excellente rétention des petits analytes volatils que la plupart des autres adsorbants ont du mal à retenir. 
Noir de carbone graphité
Les adsorbants Carbopack™ et Carbotrap® à base de noir de carbone graphité sont des adsorbants non poreux et non spécifiques, qui possèdent une grande homogénéité de surface. Leur grande pureté garantit une désorption efficace de l'analyte d'intérêt. Ils ont des caractéristiques de surface hydrophobes et peuvent ainsi efficacement piéger les composés organiques dans les flux humides. Les composés piégés peuvent être désorbés par un solvant ou par voie thermique avec une efficacité de désorption de 100 %. Ces adsorbants ont une excellente stabilité thermique, garantissent un ressuage minimal aux températures de désorption thermique, et permettent d'éviter les grosses pertes de charge.
Adsorbants Graphsphere™
Le carbone polymère graphité sphérique (Graphsphere™) possède une structure unique avec un cœur amorphe et une enveloppe extérieure en graphite d'épaisseur contrôlée. Le procédé de graphitisation donne une surface extrêmement pure, dotée de propriétés d'adsorption et de désorption uniques. Les interactions de surface dépendent uniquement des forces de dispersion (forces de London). Ces produits sont :
  • Sphériques (pour un meilleur compactage du lit par rapport aux particules granulaires)
  • Durs et non friables
  • Destinés aux analytes dont la taille correspond à celle de n-alcanes en C5-C12
  • Hydrophobes (compatibles avec les environnements particulièrement humides)
Les adsorbants Graphsphere™ présentent une force d'adsorption relative plus faible que les adsorbants du type tamis moléculaire en carbone, et une force d'adsorption relative similaire à celle des adsorbants du type noir de carbone graphité.