Merck
Coenzymes
Cette image multicolore capture la structure tertiaire complexe d'une molécule de protéine, mise en évidence par un spectre de couleurs permettant de distinguer ses hélices, ses feuillets et ses chaînes latérales.
La plupart des réactions biochimiques qui se produisent dans l'organisme sont régulées par des enzymes. Les coenzymes sont des composés organiques qui facilitent le travail des enzymes et qui peuvent se lier de façon temporaire ou permanente à une enzyme. Les coenzymes peuvent catalyser des réactions, mais pas aussi efficacement que lorsqu'elles agissent de concert avec une enzyme.   
Les coenzymes qui sont fortement liées à une enzyme ou qui y sont attachées par des liaisons covalentes sont souvent désignées par le terme "groupes prosthétiques". Les coenzymes qui sont moins fortement liées à une enzyme peuvent être qualifiées de "co-substrats". Elles peuvent assurer diverses fonctions, notamment :
  • Faciliter les réactions de couplage énergétique intracellulaires.
  • Transporter des atomes d'hydrogène, des électrons ou des groupements chimiques (par exemple, le NADH joue le rôle de transporteur d'électrons).
  • Faciliter des réactions en s'associant à un substrat enzymatique au niveau du site actif de l'enzyme.
Les coenzymes peuvent être dérivées de vitamines comme les vitamines du groupe B et la vitamine C. Ainsi, la coenzyme A (CoA), transporteur de groupements acyle essentiel au métabolisme, est dérivée de l'acide pantothénique. La vitamine C est elle-même un cofacteur des hydroxylases. À l'exception de la vitamine C, les vitamines doivent être modifiées pour servir de coenzyme. Les coenzymes non dérivées de vitamines (métabolites), comme l'adénosine triphosphate (ATP), sont constituées de nucléotides.
Nos coenzymes de grande qualité s'adaptent aux besoins de chacune de vos applications dans les sciences de l'alimentation/la nutrition, la recherche sur le métabolisme, la recherche sur le microbiome et la recherche sur les maladies. Si vous avez un besoin spécifique, nous sommes à votre disposition pour vous proposer des produits et des conditionnements sur mesure.
Besoin d'aide pour trouver une protéine ou une enzyme ?
Utilisez notre moteur de recherche de protéines et d'enzymes pour trouver le réactif adapté à vos recherches.
Produits
Trier par pertinence
Afficher 1-20 sur 114
Changer de vue
Afficher 1-20 sur 114
Comparer
Référence du produit
Nom du produit
Description du produit
Tarif
Vous avez consulté les résultats 1-20 sur 114