Merck
Milieux pour embryons de souris
La culture d'embryons entiers de souris est une méthode importante employée dans la recherche sur la biologie développementale des mammifères et sur les malformations congénitales. Cette technique permet de réaliser des études longitudinales sur des embryons de rongeur explantés au stade de l'organogenèse. Une technique essentielle de création de souris transgéniques repose sur la transformation et l'injection de cellules souches embryonnaires (CSE) de souris transfectées de manière stable dans des blastocystes de souris. Pour optimiser les techniques de recueil, de manipulation et de transfert d'embryons, nous proposons une sélection complète de milieux et de réactifs pour embryons de souris.
Aperçu du contenu
Milieux à base d'HEPES pour la manipulation des embryons
  • Le milieu M2 sert souvent au recueil des embryons et à leur manipulation prolongée en dehors de l'incubateur de culture.
  • Le milieu FHM est une modification de la formulation KSOM qui est également utilisée pour manipuler les embryons en dehors des environnements d'incubation à base de CO2.
Milieux à base de bicarbonate pour la culture et le développement des embryons
  • Le milieu M16 modifié est un milieu de culture d'embryons traditionnel basé sur le tampon au bicarbonate de Krebs-Ringer.
  • Le milieu KSOM permet aux embryons de dépasser le blocage au stade à deux cellules et facilite la division cellulaire.  Notre formulation brevetée donne de meilleurs rendements pour le développement des blastocystes.
Tous les milieux sont testés sur la culture d'embryons de souris et fabriqués à l'aide de matières premières de qualité supérieure.
Milieu KSOM EmbryoMax® Advanced
Le milieu KSOM EmbryoMax® Advanced est un milieu tout-en-un destiné à la récolte et à la culture des embryons de souris. Il remplace le système traditionnel en deux étapes dans lequel des formulations distinctes uniques sont nécessaires pour la récolte et la culture des embryons. Notre formulation de KSOM avancée permet de manipuler les embryons en conditions ambiantes et aussi de les cultiver dans un incubateur à teneur régulée en CO2, le tout avec un seul et même milieu.
Les six étapes du développement embryonnaire
Illustration de deux cellules rondes dépourvues de noyau, enfermées dans un cercle bleu, représentant le stade zygote du développement embryonnaire.
Zygote
    Illustration de deux cellules rondes contenant un noyau bleu, enfermées dans un cercle bleu, représentant le stade à 2 cellules du développement embryonnaire.
    2 cellules
      Illustration de quatre cellules rondes contenant un noyau bleu, enfermées dans un cercle bleu, représentant le stade à 4 cellules du développement embryonnaire.
      4 cellules
        Illustration d'un groupe de cellules rondes contenant un centre creux, enfermées dans un cercle bleu.
        Multi-cellules
          Illustration d'un amas de petites cellules rondes enfermées dans un cercle bleu, représentant une morula.
          Morula
            Illustration de nombreuses petites cellules rondes enfermées au bas d'un cercle bleu, représentant l'éclosion d'un blastocyste.
            Blastocyste