PAT : intégrer la qualité
aux procédés biopharmaceutiques
avec une surveillance et un contrôle en temps réel
La technologie d'analyse des procédés (PAT) garantit la qualité de la production biopharmaceutique par une surveillance et un contrôle des procédés en temps réel. Elle utilise des outils analytiques pour mettre au point des procédés de fabrication qui tiennent compte de la variabilité des matières et des équipements. Une fois identifiés les paramètres de procédé critiques (CPP) qui influent sur les attributs de qualité critiques (CQA), des méthodes analytiques sont employées pour surveiller et contrôler les CPP, afin de les maintenir dans la plage nominale souhaitée. Cette approche intègre au procédé les principes du "Quality by Design" (QbD) plutôt que de ne compter que sur les tests réalisés en bout de chaîne sur le produit.
Technologie d'analyse des procédés (PAT)
PAT : intégrer la qualité aux procédés biopharmaceutiques avec une surveillance et un contrôle en temps réel
La PAT donne vie à l'usine de demain
Incorporer la PAT au procédé de fabrication contribue à poser les fondements du "bioprocessing 4.0" et de l'usine de demain, qui correspondent à une transformation numérique complète de la production pharmaceutique avec une surveillance, des systèmes de contrôle et une analyse des données en temps réel. La PAT permet de surveiller en temps réel les procédés et offre ainsi une meilleure compréhension de ces derniers, une plus grande agilité, une polyvalence accrue et améliore l'assurance qualité.
Les informations analytiques améliorent la compréhension des procédés et la qualité des produits
Depuis peu, la PAT implique généralement l'utilisation de capteurs chromatographiques, spectroscopiques et/ou de spectrométrie de masse qui sont intégrés aux étapes upstream et downstream. Ces technologies sont employées en mode "in-line" (mesure automatisée en continu directement dans le flux du procédé), "on-line" (extraction automatisée en ligne d'un échantillon qui est ensuite transféré dans l'appareil de mesure automatique attenant) ou "at-line" (extraction manuelle d'un échantillon sur la ligne et transfert vers un appareil de mesure à proximité du procédé) pour assurer une surveillance et un contrôle en temps réel du procédé. En fournissant des informations en temps réel, ces capteurs permettent de réaliser des ajustements, une optimisation et des interventions en temps opportun, menant au final à une meilleure compréhension du procédé et à un produit de plus grande qualité.
Catégories apparentées
Nos milieux de culture cellulaire standards et personnalisables améliorent la productivité des procédés upstream de production d'anticorps monoclonaux, de vaccins et de thérapies géniques/cellulaires.
La famille de bioréacteurs Mobius® comprend des bioréacteurs conçus pour l'échelle du laboratoire (2 ml et 3 l), l'échelle pilote, l'échelle clinique et...
Permettez aux procédés en perfusion d'atteindre de plus grandes densités cellulaires grâce à la solution de rétention cellulaire Cellicon®.
Webinaires apparentés
Webinaire sur l'utilisation de la spectroscopie Raman pour surveiller des CPP et des CQA en mode perfusion.
Webinaire expliquant comment la spectroscopie Raman peut être utilisée dans le contrôle qualité de la préparation des milieux de culture cellulaire.
Webinaire sur l'utilisation du prélèvement aseptique automatisé pour accéder plus rapidement aux données relatives aux procédés et à la qualité dans les bioprocédés upstream.
Webinaire sur l'utilisation du prélèvement aseptique automatisé pour accéder plus rapidement aux données relatives aux procédés et à la qualité dans les bioprocédés upstream.
Ressources apparentées
- Application Note: In-line Real-time Monitoring of CHO Cell Culture Process Parameters Using Raman Spectroscopy
Cell culture processes are complex and highly variable and yet only a handful of key parameters such as temperature, pH, and dissolved oxygen (DO) are typically controlled in real time.
- Application Note: Implementation of Raman Spectroscopy for In-line Monitoring of CPPs of CHO Cell Perfusion Cultures
This application note introduces a case study for the implementation of a Raman spectroscopy soft-sensor for in-line and real-time monitoring of critical process parameters (CPP) in mammalian perfusion cell cultures.
- Application Note: Seamless Integration of Glucose Control Using Raman Spectroscopy in CHO Cell Cultures
Process analytical technology (PAT) and quality by design (QbD) are used in the biopharmaceutical industry to ensure quality is designed into a process and to achieve innovative quality improvements.
- Article: Influence of Cell Specific Parameters in a Dielectric Spectroscopy Conversion Model Used to Monitor Viable Cell Density in Bioreactors
In the biopharmaceutical industry, the use of mammalian cells to produce therapeutic proteins is becoming increasingly widespread. Monitoring of these cultures via different analysis techniques is essential to ensure a good quality product while respecting good manufacturing practice (GMP) regulations.
- White Paper: Automated Aseptic Sampling for Accelerated Access to Process and Quality Data in Upstream Bioprocessing
The biopharmaceutical market is experiencing increased demand for new medicines, reduction of costs, and new product classes, which is driving the need for increased flexibility and cost control measures in manufacturing.
- Data Sheet: MAST® Autosampling Solution
Current off-line sampling methods often present challenges related to sample source contamination, inadequate sample traceability and delivery, lengthy experimental turnaround times, and inconsistent results.
- Brochure: Process Development and Drug Manufacturing: Support Services
We provide comprehensive services for drug development and manufacturing, including technical and regulatory expertise and process development support.
Contacter un expert en PAT
La plateforme BioContinuum™ : le facilitateur des installations de bioproduction de demain !