Préleveurs d'air pour le contrôle des particules viables
Le prélèvement d'air est une composante essentielle de programmes de surveillance environnementale efficaces qui s'assurent que des zones critiques, comme les zones de production et les établissements médicaux, répondent aux exigences relatives aux seuils microbiens.
Alors que le contrôle passif de l'air utilise des boîtes de sédimentation pour une analyse quantitative, le contrôle actif de l'air requiert l'utilisation d'un préleveur d'air pour le contrôle microbiologique. Les préleveurs d'air "impactent" les micro-organismes contenus dans un volume d'air connu sur un milieu de culture.
Nos préleveurs d'air s'appuient sur différents principes, vous permettant de choisir la technologie qui répond à vos besoins. Nous proposons des produits spécifiquement conçus pour les industries agro-alimentaires, les zones à risques d'explosion, les salles propres et les isolateurs, et pour le contrôle des gaz comprimés. Nos systèmes de contrôle faciles à utiliser sont conçus pour répondre à de nombreux besoins de surveillance environnementale.
Préleveurs d'air pour le contrôle microbiologique de l'air ambiant et des gaz comprimés
La série MAS-100® est un système complet et précis pour le contrôle aisé et fiable de l'air ambiant. Elle s'appuie sur le principe d'impaction d'Andersen et utilise des boîtes de sédimentation ou des géloses contact.
La famille d'instruments MAS-100® est constituée de plusieurs appareils conçus pour différentes applications, telles que :
- Les préleveurs portables et fonctionnant sur batterie MAS-100 NT® avec ou sans filtre, la version antidéflagrante correspondante (MAS-100 NT Ex® avec ou sans filtre) et le MAS-100 VF sont conçus pour être utilisés dans les salles propres jusqu'à la classe ISO 5.
- Le MAS-100 Eco® est un appareil simple à utiliser et conçu pour le secteur des produits alimentaires et des boissons.
- Le MAS-100 ISO NT® et le MAS-100 ISO MH® sont conçus pour une installation fixe dans les isolateurs et les RABS permettant jusqu'à quatre points de prélèvement.
- Le MAS-100 Atmos® est un préleveur portable, fonctionnant sur batteries et extrêmement facile à utiliser pour le contrôle microbiologique des gaz comprimés, permettant un échantillonnage précis de l'air, de l'azote, du dioxyde de carbone et de l'argon comprimés.
PRÉLEVEURS D'AIR RCS® POUR LE CONTRÔLE MICROBIOLOGIQUE DE L'AIR AMBIANT ET DES GAZ COMPRIMÉS
La série RCS® est réputée permettre une surveillance environnementale sûre et fiable dans les industries alimentaires, médicales et pharmaceutiques. Le préleveur d'air pour le contrôle microbiologique RCS® High Flow Touch est doté d'un écran tactile couleur haute résolution, d'un logiciel intuitif et d'un design ergonomique permettant une fiabilité maximale lors de la surveillance de l'air ambiant et des gaz comprimés à l'aide de bandelettes de gélose.
- Le préleveur d'air tenu à la main RCS® High Flow Touch est équipé d'un écran tactile couleur haute résolution et d'un logiciel intuitif pour une facilité d'utilisation maximale. L'instrument peut également servir à tester les gaz comprimés grâce à notre adaptateur pour gaz comprimés.
- L'adaptateur RCS® pour gaz comprimés offre en outre la possibilité d'une surveillance microbiologique des gaz comprimés. Il peut facilement passer d'un test des particules viables dans l'air à un test des gaz comprimés.
Tous les préleveurs d'échantillons RCS® utilisent le principe de l'impaction centrifuge selon Reuter et offrent les principaux avantages suivants :
- Vitesse d'impaction douce
- Faibles turbulences et flux d'air contrôlé
- Répartition uniforme des micro-organismes
- Pas de dessiccation locale de la gélose
- Système complet avec milieux gélosés standardisés
- Tête de prélèvement autoclavable
Documentation produit apparentée
- Poster: MAS-100 NT® Air Outlet Particle Filter
Viable Air Samplers are used for quantitative determination of airborne contamination in cleanrooms and isolators.
- Brochure: Environmental Monitoring Solutions for Pharmaceutical Industry
GMP compliant solutions for process monitoring in pharmaceutical manufacturing.
- Application Note: Biological Efficiency of the MAS-100 NT® Air Sampler with TSA w. LTHThio sedi. ICR Settle Plates
ISO 14698-1 describes standard methods to measure biological contamination in cleanrooms and associated controlled environments.
- Application Note: Using Different Perforated Lids on the MAS-100® Family Air Samplers
Perforated lids are crucial to the physical and biological sampling efficiency of impaction-based microbial air samplers.
- Application Note: Impact of Higher Volumes and Sequential Sampling in Active Air Monitoring
Modified methods in tests with the MAS-100 NT® air sampler and ICR settle plates.
- Application Note: Impact of the New EN 17141 on the ISO 14698 Validation of MAS-100® Air Samplers
The scope of the new norm is to establish the requirements, recommendations and methodology for microbiological contamination control in clean controlled environments.
- Application Note: VHP Decontamination of MAS-100 NT® Microbial Air Sampler - Hydrogen Peroxide Decontamination
Active microbial air sampling is frequently required for cleanrooms and associated controlled environments.
- Application Note: How to Achieve Full Data Integrity for the MAS-100 NT® Air Sampler
Environmental monitoring (EM) is the key process measuring the efficiency of the sum of all measures implemented to minimize the contamination risk in the aseptic manufacturing environment.
- Flyer: Eliminate the Risk of Cleanroom Cross-contamination
As portable air samplers are sometimes moved and used across environments with different levels of microbial contamination, there is a potential risk of cross-contamination between areas.
- Data Sheet: Our Services Portfolio Supporting the MAS-100® Family
Discover our services portfolio supporting the MAS-100® family for active air monitoring.