Filtration stérilisante de milieux de culture pour le laboratoire et matériel de culture
Les filtres pour la stérilisation des milieux de laboratoire sont des outils indispensables pour réduire la contamination des cultures. Ils servent en effet à éliminer la contamination particulaire, à stériliser les réactifs liquides, et à clarifier les solutions de réactifs, de tampons et de milieux du laboratoire. Nos solutions de filtration stérilisante possèdent des membranes haute performance et sont disponibles dans toute une variété de formats, notamment des filtres pour seringue, des unités de filtration sous vide et des unités de filtration pour flacon. Les unités de filtration Stericup® sont fournies avec un flacon récepteur pour traiter et stocker des volumes de 150 ml à 1000 ml.
Filtres stérilisants Millipore®
Les dispositifs de filtration stérilisante sont utilisés pour clarifier et prévenir la contamination microbienne des milieux de culture cellulaire, réactifs de culture cellulaire, tampons, échantillons biologiques, échantillons protéiques et autres. Ces dispositifs offrent une alternative à l'autoclavage, qui peut dégrader les composants biologiques sensibles et thermolabiles. Nous fournissons des filtres stérilisants Millipore® de petits et grands volumes pour la culture cellulaire, la préparation de réactifs, le stockage de longue durée et d'autres applications encore.
Filtres sous vide Stericup®
Les unités de filtration Stericup® sont les systèmes de filtration de milieux et de tampons les plus reconnus du marché depuis plusieurs dizaines d'années. Les unités de filtration sous vide de nouvelle génération Stericup® Quick Release intègrent de nouvelles modifications ergonomiques qui optimisent la facilité d'utilisation et le processus de filtration, tout en protégeant les cultures de cellules essentielles grâce aux membranes Millipore® performantes de renom.
Les scientifiques de Millipore® ont développé la filtration stérilisante la plus fiable du monde, mais ils ne se sont pas arrêtés là. Notre engagement pour le développement durable nous a poussé à concevoir une unité de filtration stérilisante sûre, qui aide les laboratoires à atteindre leurs objectifs d'éco-responsabilité. Les filtres Stericup® E et Steritop® E offrent la même filtration stérilisante indéfectible que les scientifiques du monde entier ont choisie pour leurs cultures cellulaires depuis des dizaines d'années, mais ils s'adaptent en plus directement sur les flacons de milieu du commerce, ce qui permet de s'affranchir de l'entonnoir en plastique et de réduire les déchets plastiques jusqu'à 48 %.
Explorer d'autres catégories
Vaste collection de matériel de culture cellulaire incluant des pipettes sérologiques, des étaleurs et des récolteurs de cellules, ainsi que des flacons pour cellules adhérentes.
Les filtres pour seringue Millex® sont disponibles en formats stérile et non stérile, avec de nombreuses options de membranes et de supports...
Les inserts et plaques de culture cellulaire, les lames compartimentées et les flacons de culture cellulaire multi-plateaux Millicell® sont...
Les plaques de filtration MultiScreen® de 96 ou 384 puits disponibles en plusieurs options de membrane sont destinées...