Merck
Purification FLAG®
Vue rapprochée d'un environnement de laboratoire. L'image est centrée sur une pipette bleue versant une gouttelette dans un petit récipient en verre partiellement rempli d'un liquide de couleur rose. L'arrière-plan, flou, suggère la présence de divers autres instruments ou contenants de laboratoire.
Les étiquettes FLAG® permettent une détection plus performante et une purification robuste des protéines de fusion recombinantes. Leur utilité a été démontrée dans de nombreuses applications en aval, des tests de capture aux analyses structurales en passant par les dosages d'activité. L'étiquette épitope FLAG® est un peptide de huit acides aminés court et hydrophile (étiquette DYKDDDDK) qui est facilement clivable par l'entérokinase (EK). En raison de sa petite taille et de son caractère hydrophile, l'étiquette FLAG® se trouve généralement à la surface de la protéine de fusion, ce qui limite ses effets sur la fonction, la sécrétion ou le transport de la protéine de fusion. Quelle que soit votre application finale, nous avons les outils qu'il vous faut pour exprimer, purifier et détecter les protéines de fusion FLAG®
Aperçu du contenu
Produits
Trier par pertinence
Afficher 1-20 sur 28
Changer de vue
Afficher 1-20 sur 28
Comparer
Référence du produit
Nom du produit
Description du produit
Tarif
Vous avez consulté les résultats 1-20 sur 28
Page 1 de 2
Page 1 sur 2
Représentation graphique montrant un motif constitué de lignes et de cercles violets interconnectés sur un fond jaune. L'image ressemble à une structure moléculaire simplifiée ou à un schéma de réseau, évoquant les thèmes de l'interconnectivité ou des relations.
Expression de protéines à étiquette FLAG®
Notre gamme de produits d'expression de protéines marquées par une étiquette FLAG® comprend des vecteurs pour l'expression efficace de protéines de fusion recombinantes en bactéries et en cellules de mammifères. La technologie SnapFast™ vous permet de déplacer facilement le gène d'intérêt d'un vecteur à un autre pour un clonage plus efficace et plus économique.
  • Le peptide FLAG® standard (séquence : DYKDDDDK) est une petite étiquette qui peut être incorporée avec un risque minime d'encombrement stérique ou d'impact négatif sur la solubilité de la protéine.
  • La séquence de l'étiquette 3xFLAG® fusionne trois épitopes FLAG® en tandem pour une détection encore plus performante (jusqu'à 200 fois plus performante) des protéines de fusion.
Fond jaune vif avec au centre un carré violet aux coins arrondis. À l'intérieur du carré se trouve une figure symétrique comprenant trois flèches horizontales pointant vers la droite. Une ligne verticale court de haut en bas et passe par leurs centres de symétrie. Sont éparpillés autour de ces flèches des formes géométriques, à savoir des cercles et des diamants ou des losanges.
Purification de protéines à étiquette FLAG®
Nous proposons une diversité de gels d'agarose pour la purification par affinité, de billes magnétiques, de kits de purification et de plaques revêtues pour l'isolement et la purification des protéines marquées par une étiquette FLAG®.
  • Les gels d'agarose pour affinité permettent de purifier les protéines contenant une étiquette de fusion grâce à des anticorps anti-FLAG® greffés sur de l'agarose en billes. Adaptées à la purification à petite ou grande échelle, ces résines conviennent à la purification sur colonne gravitaire.
  • Les billes magnétiques anti-FLAG® M2 sont utilisées pour purifier les protéines recombinantes avec étiquette de fusion, une plateforme ou un rack magnétique étant utilisé pour séparer les billes et isoler les protéines pour un traitement rapide.
  • Les plaques de 96 puits revêtues d'anticorps anti-FLAG® M2 ultrasensibles conviennent au criblage par expression, à l'étude des interactions entres protéines ainsi qu'aux les tests ELISA.
Dessin artistique formé d'une ligne violette sur un fond jaune, ressemblant à une représentation abstraite de la lettre Y. La forme, simple, est constituée de traits épurés sans fioritures ou textures supplémentaires.
Détection de protéines à étiquette FLAG®
Les étiquettes FLAG® et 3xFLAG™ comportent des sites de liaison à des anticorps monoclonaux anti-FLAG® hautement spécifiques, ainsi qu'à des anticorps polyclonaux et des conjugués pour les tests ELISA, les applications de transfert sur membrane (blotting), l'immunofluorescence, l'immunocytochimie, l'immunohistochimie et la cytométrie en flux.
  • L'anticorps anti-FLAG® M2 fixe les protéines de fusion à étiquette FLAG® N-terminale, à étiquette FLAG® C-terminale et à étiquette Met-FLAG®.
  • La liaison de l'anticorps anti-FLAG® M1 est calcium-dépendante et spécifique de l'extrémité N-terminale de l'étiquette FLAG®.
  • L'anticorps anti-FLAG® M5 fixe les protéines de fusion à étiquette FLAG® N-terminale et Met-FLAG®.
 Anticorps monoclonal anti-FLAG® M1 produit chez la sourisAnticorps monoclonal anti-FLAG® M2
produit chez la souris
Anticorps monoclonal anti-FLAG® M5 produit chez la souris
RéférenceF3040F1804F3165F4042
CloneM1M2M2M5
Séquence immunogèneDYKDDDDKDYKDDDDKDYKDDDDKDYKDDDDK
Méthode de purification des anticorpsPurification sur protéine A-Sepharose™Purification sur matrice exclusive peptide FLAG®-agarosePurification sur protéine A-Sepharose™Purification sur protéine A-Sepharose™
KD53,4 nM9,3 nM9,3 nMNon disponible
SpécificitéHaute spécificité. Reconnaissance de l'épitope FLAG® uniquement lorsqu'il se trouve sur l'extrémité N-terminale libre.Reconnaissance de la séquence FLAG® située sur l'extrémité N-terminale, l'extrémité Met-N-terminale, l'extrémité C-terminale ou n'importe quel site interne de la protéine de fusion à étiquette FLAG®.Forte reconnaissance de la protéine de fusion à étiquette FLAG® Met-N-terminale. Faible liaison à la protéine de fusion à étiquette N ou C-terminale.
SensibilitéDétection de 1 ng de protéine de fusion FLAG-BAP™ sur un dot blotDétection de 2 ng de protéine sur un dot blotDétection de moins de 1 ng de protéine de fusion Met-FLAG® sur un dot blot
Recommandé pour :La détection des protéines de fusion FLAG® dans les systèmes d'expression en cellules de mammifères, en cellules végétales et en bactéries. Très utile pour la purification par affinité. Non recommandé pour la détection des protéines exprimées dans le cytoplasme.La détection par western blotting des protéines cibles exprimées dans un lysat brut de cellules d'E. coli, de plantes ou de mammifères.La détection par western blotting des protéines cibles exprimées dans un lysat de cellules de mammifères et de drosophile. Particulièrement utile pour la détection des protéines de fusion à étiquette Met-FLAG exprimées dans le cytoplasme. Non recommandé pour la détection des protéines de fusion exprimées chez E. coli.
Applications*IP, IC, WB, EIAIP, IC, WB, EIAIP, IC, WB, EIAWB
Exigences particulièresLa liaison nécessite du calcium (le complexe se dissocie en l'absence d'ions calcium).
* IP = immunoprécipitation ; IC = immunochimie, WB = western blotting ; EIA = Enzyme Immunoassay (dosage immunoenzymatique)
Anticorps et caractéristiques de liaison
Anticorps anti-FLAG M1
IgG2b monoclonales de souris
Anticorps anti-FLAG M2
IgG1 monoclonales de souris
Anticorps anti-FLAG M5
IgG1 monoclonales de souris
Protéine de fusion à étiquette FLAG N-terminale intacte :
Peptide signal – Étiquette FLAG – Protéine
-+Non déterminé
Protéine de fusion à étiquette FLAG Met-N-terminale :
Met – Étiquette FLAG – Protéine
-+++
Protéine de fusion à étiquette FLAG N-terminale :
Étiquette FLAG – Protéine
++Faible
Peptide FLAG interne :
Protéine – Peptide FLAG – Protéine
-+Non déterminé
Protéine de fusion à étiquette FLAG C-terminale :
Protéine – Étiquette FLAG
-+Faible
Liaison calcium-dépendante
(dissociation du complexe dans un tampon contenant de l'EDTA)
+
Ressources apparentées
  • Brochure: Refine Protein Preparation
    Today, researchers are challenged to create high quality samples for meaningful protein analysis, often using cumbersome traditional sample preparation methods. With over 50 years of experience in developing protein sample preparation technologies, Merck is constantly innovating new tools to offer you rapid and efficient solutions that can be smoothly integrated into your workflow.
  • User Guide: FLAG - Proven System for Detection and Purification of Proteins
    The FLAG Expression System is an established way to express, purify, and detect recombinant fusion proteins. FLAG and 3×FLAG® have proven utility in numerous applications such as Western blotting, immunocytochemistry, immunoprecipitation, flow cytometry, protein purification, and in the study of protein-protein interactions, cell ultrastructure, and protein localization. These small hydrophilic tags facilitate superior detection and purification of recombinant fusion proteins when using our highly specific and sensitive ANTI-FLAG® antibodies.
  • Application Note: EZview™ Red Protein A and ANTI-FLAG® M2 Affinity Gels - Immunoprecipitation with Enhanced Visibility Affinity Beads
    The strength and specificity of interactions between biomolecules have been exploited for years in biochemical research. Affinity-based protein purification techniques have been used extensively to isolate and purify specific proteins or classes of proteins from complex biochemical mixtures, such as cell lysates..