Merck
Passer à
85641
Starch dyed with Remazol brilliant blue R
amylase substrate
Synonyme(s) :
RBB-Starch, Remazol brilliant blue R dyed starch, Starch Azure
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
25 g
Vérifier la disponibilité des articles du panier
1 110.00 CHF
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
MDL number:
1 110.00 CHF
Vérifier la disponibilité des articles du panier
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
form
powder
suitability
suitable as substrate for α-amylase test
Other Notes
Substrate for α-amylase[1]
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
S7776S762933615
suitability
suitable as substrate for α-amylase test
suitability
-
suitability
-
suitability
passes test for test of sensitivity
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe