Saltar a
1705378
USP
Ulipristal acetate Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(1R,5aR,10R,11aS)-1-Acetyl-10-[4-(dimethylamino)phenyl]-5ahydroxy-11a-methyl-,3a,3b,4,5,6,8,9, 10,11-decahydro-2Hspiro[cyclopenta[a]phenanthrene- 7,2′-[1,3]dioxolan]-1-yl acetate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2026desdeCarlos Spegazzini
US$ 1.780,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H43NO6
Número CAS:
Peso molecular:
537.69
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
US$ 1.780,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2026Detalles
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ulipristal
packaging
pkg of 25 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-30°C
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Ulipristal acetate Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
170536712416191165215
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
packaging
pkg of 25 mg
packaging
pkg of 200 mg
packaging
pkg of 25 mg
packaging
pkg of 25 mg
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
API family
ulipristal
API family
ulipristal
API family
erlotinib
API family
decitabine
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)