Saltar a
1667574
USP
Tiotropium bromide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(1R,2R,4S,5S,7s)-7-(2-Hydroxy-2,2-di(thiophen-2-yl)acetoxy)-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azatricyclo [3.3.1.02,4]nonan-9-ium bromide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.050,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H22BrNO4S2
Número CAS:
Peso molecular:
472.42
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 1.050,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
API family
tiotropium
form
neat
packaging
pkg of 10 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[s]1c(ccc1)C(O)(c5[s]ccc5)C(=O)OC2C[C@@H]3[N+]([C@@H]([C@H]4O[C@H]43)C2)(C)C.[Br-]
InChI
1S/C19H22NO4S2.BrH/c1-20(2)12-9-11(10-13(20)17-16(12)24-17)23-18(21)19(22,14-5-3-7-25-14)15-6-4-8-26-15;/h3-8,11-13,16-17,22H,9-10H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t11?,12-,13+,16-,17+;
InChI key
DQHNAVOVODVIMG-RGECMCKFSA-M
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Tiotropium bromide USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
166761912668241681633
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
form
neat
form
-
form
neat
form
neat
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
tiotropium
API family
tiotropium
API family
etravirine
API family
triclabendazole
packaging
pkg of 10 mg
packaging
pkg of 25 mg
packaging
pkg of 10 mg
packaging
pkg of 15 mg
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
1667574-100MG04065267184159