Saltar a
1613010
USP
Desiccant, Small
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Synthetic zeolite
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
2 x 44 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 464,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
Na4[(AlO2)4(SiO2)4] · 9H2O
Número CAS:
Peso molecular:
730.36
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 464,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
packaging
pkg of 88 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
SMILES string
[Si](=O)=O.[Al](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
InChI key
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Desiccant, Small USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1613032NISTRM8850NIST8851
vibrant-m
NISTRM8850
Zeolite Y
vibrant-m
NIST8851
Zeolite A
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
matrix material
format
-
packaging
pkg of 88 mg
packaging
pkg of 2 × 80 g
packaging
-
packaging
pkg of 35-40 g
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
NIST®
manufacturer/tradename
NIST®
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
1613010-2X44G04065265949828