Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 30 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 2.160,00 |
Acerca de este artículo
US$ 2.160,00
grade
pharmaceutical primary standard
API family
salmeterol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(CC(O)c2cc(c(cc2)O)Cc3c4c(c(c(c3)C(=O)O)O)cccc4)CCCCCCOCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C36H43NO6/c38-33-18-17-27(22-29(33)23-28-24-32(36(41)42)35(40)31-16-7-6-15-30(28)31)34(39)25-37-19-9-1-2-10-20-43-21-11-8-14-26-12-4-3-5-13-26/h3-7,12-13,15-18,22,24,34,37-40H,1-2,8-11,14,19-21,23,25H2,(H,41,42)
InChI key
RQBBDIIWJKBGAP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Fluticasone Propionate and Salmeterol Inhalation Powder
- Salmeterol Inhalation Powder
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family salmeterol | API family salmeterol | API family salmeterol | API family salmeterol |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1609680-30MG | 04061835346318 |