Saltar a
1584014
USP
Compuesto A relacionado con el pirantel
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Compuesto de 1-metil-2-[(Z)2-(2-tienil)etenil]-1,4,5,6-tetrahidropirimidina con 4,4′-metilenobis(ácido 3-hidroxi-2-naftoico), Pamoato de 1-metil-2-[(Z)-2-(tiofen-2-il)etenil]-1,4,5,6-tetrahidropirimidina
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.800,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H14N2S · C23H16O6
Peso molecular:
594.68
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
US$ 1.800,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
pharmaceutical primary standard
API family
pyrantel
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Este producto se suministra conforme a lo indicado y especificado por la farmacopea emisora. Toda la información proporcionada en apoyo de este producto, incluidas las SDS y cualquier folleto de información sobre el producto se ha elaborado y publicado bajo la autoridad de la farmacopea emisora.
Si desea más información y soporte, diríjase a la página Web de la Farmacopea emisora.
Application
Patrón de referencia USP del compuesto relacionado con el pirantel indicado para ser utilizado en pruebas y ensayos de calidad específicos según lo especificado en la farmacopea USP.
Analysis Note
Estos productos están indicados sólo para utilizar en pruebas y análisis. No están pensados para administración en humanos ni en animales y no pueden utilizarse para diagnóstico, tratamiento ni curación de ningún tipo de enfermedad.  .
Other Notes
Es posible que se apliquen restricciones de venta
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
104001615840031042929
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
API family
pyrantel
API family
antipyrine
API family
pyrantel
API family
articaine
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
1584014-25MG04061833832615