Saltar a
1325005
USP
Hydroxyamphetamine hydrobromide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
4-(2-Aminopropyl)phenol hydrobromide, NSC 61065, Paredrine hydrobromide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H13NO · HBr
Número CAS:
Peso molecular:
232.12
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
206-181-4
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
pharmaceutical primary standard
API family
hydroxyamphetamine
manufacturer/tradename
USP
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Br-].[N+H3]C(Cc1ccc(cc1)O)C
InChI
1S/C9H13NO.BrH/c1-7(10)6-8-2-4-9(11)5-3-8;/h2-5,7,11H,6,10H2,1H3;1H
InChI key
RZCJLMTXBMNRAD-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Hydroxyamphetamine hydrobromide USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
1325005-200MG04061833831717