Saltar a
1286366
USP
Fosphenytoin sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Fosphenytoin disodium salt, 5,5-Diphenyl-3-[(phosphonooxy)methyl]-2,4-imidazolidinedione disodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H13N2Na2O6P
Número CAS:
Peso molecular:
406.24
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
pharmaceutical primary standard
API family
fosphenytoin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])OCN1C(=O)NC(C1=O)(c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C16H15N2O6P.2Na/c19-14-16(12-7-3-1-4-8-12,13-9-5-2-6-10-13)17-15(20)18(14)11-24-25(21,22)23;;/h1-10H,11H2,(H,17,20)(H2,21,22,23);;/q;2*+1/p-2
InChI key
GQPXYJNXTAFDLT-UHFFFAOYSA-L
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Fosphenytoin sodium USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Fosphenytoin Sodium Injection
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
1286366-350MG04061833850336