Saltar a
1265739
USP
1-Ethoxy-2-methylpropane
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
3 x 0.2 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 715,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
US$ 715,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
1-ethoxy-2-methylpropane
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Sales restrictions may apply.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
1-Ethoxy-2-methylpropane USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
14.0 °F
flash_point_c
-10 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)