Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 1.170,00 |
Acerca de este artículo
US$ 1.170,00
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
4.5 (vs air)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
API family
enanthic acid
expl. lim.
10.1 %
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.4221 (lit.)
bp
223 °C (lit.)
mp
−10.5 °C (lit.)
density
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
InChI key
MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade FG, Halal, Kosher, natural | grade FG, Fragrance grade, Kosher |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) flavors and fragrances | application(s) flavors and fragrances |
| format neat | format - | format - | format - |
| vapor density 4.5 (vs air) | vapor density 4.5 (vs air) | vapor density 4.5 (vs air) | vapor density 4.5 (vs air) |
| refractive index n20/D 1.4221 (lit.) | refractive index n20/D 1.4221 (lit.) | refractive index n20/D 1.4221 (lit.) | refractive index n20/D 1.4221 (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Enanthic Acid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1235398-100MG | 04061835349968 |