Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 300 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 683,00 |
Acerca de este artículo
US$ 683,00
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
enalaprilat
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O.O.C[C@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(O)=O)C(=O)N2CCC[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C18H24N2O5.2H2O/c1-12(16(21)20-11-5-8-15(20)18(24)25)19-14(17(22)23)10-9-13-6-3-2-4-7-13;;/h2-4,6-7,12,14-15,19H,5,8-11H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25);2*1H2/t12-,14-,15-;;/m0../s1
InChI key
MZYVOFLIPYDBGD-MLZQUWKJSA-N
Gene Information
human ... ACE(1636)
General description
Application
- Enalapril Maleate and Hydrochlorothiazide Tablets
- Enalapril Maleate Tablets
- Enalaprilat
- Enalaprilat Injection
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family enalaprilat | API family enalaprilat | API family - | API family enalaprilat |
| Gene Information human ... ACE(1636) | Gene Information human ... ACE(1636) | Gene Information human ... ACE(1636) | Gene Information human ... ACE(1636) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Enalaprilat
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1235274-300MG | 04061838722348 |