Once the stain buffer mix has been prepared, its stability varies based on the specific formulation. Some stain configurations remain stable for only 3 or 4 hours, especially those with a higher percentage of stain, while others may be stable for longer periods.
Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
form
solution
Quality Level
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
0.3%
pH
6.75-6.95 (25 °C)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Other Notes
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
91.4 °F - closed cup
flash_point_c
33 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Información sobre los estudios clínicos de la sangre, los órganos hematopoyéticos y las enfermedades sanguíneas, incluidos el tratamiento, la prevención y los tintes y colorantes utilizados en las pruebas hematológicas.
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| WS128-4L | 04061837543500 |
-
How long are stain buffer mixes stable on the Midas 3 stainer? Will the stain buffer mixes need to be changed daily or weekly?
1 answer-