Saltar a
W0640
Well Pads
96 well
Sinónimos:
Diversified Biotech WPNP-1000, microplate record pad, paper record pad, sample record, well activity recording pad
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
50 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 38,30
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122102
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech WPNP-1000
Packaging:
pack of 50 ea
US$ 38,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
sterility
non-sterile
packaging
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech WPNP-1000
size
96 wells
color
none
General description
A note pad that corresponds to the layout of a 96-, 48- or 24-well plate. A fast and easy way to keep accurate records of samples in a microplate. The adhesive backing allows the researcher to affix individual sheets into a notebook. The pad contains (50) 5" × 7" sheets.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
Z645788W07651.32357
manufacturer/tradename
Diversified Biotech WPNP-1000
manufacturer/tradename
Clear-spill R1C
manufacturer/tradename
Diversified Biotech WPST-1000
manufacturer/tradename
MC-Media Pad®
packaging
pack of 50 ea
packaging
-
packaging
pkg of 1 Stand
packaging
pack of 4 × 25 pieces
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
non-sterile
sterility
-
color
none
color
-
color
none
color
-
size
96 wells
size
-
size
-
size
-
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
W0640-50EA04061826728895