Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 50 ea | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 74,60 | |
| 500 ea | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 553,00 |
Acerca de este artículo
US$ 74,60
material
colorless tube, polypropylene tube, skirted bottom
sterility
sterile
packaging
pack of 500 ea (10 x 50 ea)
parameter
-196 °C min. temp.
technique(s)
cryopreservation: suitable
capacity
2 mL
color
natural Cap
General description
The specially formulated silicone O-ring ensures a positive leakproof seal at all temperatures. A unique base on the skirted vials locks them into place in the microtube locking work station (Z376809). Tubes can be autoclaved to 121°C in upright position with caps loosened. They also can be centrifuged up to 17,000 × g.
Packaging
For sterile vials, caps and tubes are assembled in bags.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| capacity 2 mL | capacity 0.5 mL , 500 μL | capacity 500 μL | capacity 1.5 mL |
| parameter -196 °C min. temp. | parameter -196 °C min. temp. | parameter -196 °C min. temp. | parameter -196 °C min. temp. |
| material colorless tube, skirted bottom, polypropylene tube | material colorless tube, polypropylene tube, skirted bottom | material colorless tube, polypropylene tube, skirted bottom | material colorless tube, polypropylene tube, skirted bottom |
| packaging pack of 500 ea (10 x 50 ea) | packaging pack of 1000 ea | packaging pack of 500 ea (10 x 50 ea) | packaging pack of 500 ea |
| technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable |
| color natural Cap | color natural Cap | color natural Cap | color natural Cap |
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| V5381-500EA | 04061834381648 |
| V5381-50EA | 04061834358701 |