Saltar a
V2889
Valeryl Salicylate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Valeryloxybenzoic acid, Valerylsalicylic acid, vsa
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H14O4
Número CAS:
Peso molecular:
222.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
mp
86-87 °C (lit.)
solubility
DMSO: 24 mL/mL, H2O: insoluble
SMILES string
CCCCC(=O)Oc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C12H14O4/c1-2-3-8-11(13)16-10-7-5-4-6-9(10)12(14)15/h4-7H,2-3,8H2,1H3,(H,14,15)
InChI key
WJHZBTMHUNVIKC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective, irreversible COX-1 inhibitor. The selectivity for COX-1 vs COX-2 shows the IC50 values for ovine COX-1 vs COX-2 of 0.8 μM vs. 15 mM respectively.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML0070676380H0131
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
DMSO: 24 mL/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
H2O: ~50 mg/mL
color
white
color
white to tan
color
white
color
white to off-white
mp
86-87 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
132-134 °C (dec.) (lit.)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)