Saltar a
V105
S(−)-Verapamil hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), powder
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 519,00
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 2.090,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H38N2O4 · HCl · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
491.06 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
253-132-8
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
US$ 519,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]22/D −6.1°, c = 0.1 in ethanol(lit.)
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to beige
solubility
H2O: >30 mg/mL, ethanol: soluble
SMILES string
O.Cl.COc1ccc(CCN(C)CCC[C@](C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC
InChI
1S/C27H38N2O4.ClH.H2O/c1-20(2)27(19-28,22-10-12-24(31-5)26(18-22)33-7)14-8-15-29(3)16-13-21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6;;/h9-12,17-18,20H,8,13-16H2,1-7H3;1H;1H2/t27-;;/m0../s1
InChI key
ICKXRKHJKXMFLR-LPCSYZHESA-N
Biochem/physiol Actions
Active enantiomer of (±)-verapamil. Ca2+ channel (L-type) modulator; adrenoceptor antagonist; cardiac depressant.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
V106SML0191S4696
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: >30 mg/mL, ethanol: soluble
solubility
H2O: >30 mg/mL, ethanol: soluble
solubility
H2O: ≥8 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
optical activity
[α]22/D −6.1°, c = 0.1 in ethanol(lit.)
optical activity
[α]22/D +9.6°, c = 0.5 in ethanol(lit.)
optical activity
-
optical activity
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)