Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 131,00 |
1 kg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 630,00 |
5 kg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 2.540,00 |
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352205
US$ 131,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable
color
light orange
storage temp.
2-8°C
Application
Vanderzant vitamin mixture for insects has been used in:
- the modified Lygus sp. diet for rearing Nezara viridula[1]
- artificial diets to analyze the preference and developmental performance of Drosophila suzukii[2]
- chemically defined diets to study the influence of diet and environment on the gut microbial community of field crickets[3]
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | insect: suitable | technique(s) cell culture | insect: suitable | technique(s) cell culture | insect: suitable | technique(s) cell culture | insect: suitable |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source - |
| form powder | form liquid | form powder | form dry powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color light orange | color - | color - | color - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?