Acerca de este artículo
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
U25.7, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~126 kDa
species reactivity
rat, mouse, human
concentration
~1.0 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 1-2 μg/mL using total extract of HEK-293T cells expressing USP25.
isotype
IgG2a
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... USP25(29761)
mouse ... Usp25(30940)
rat ... Usp25(304150)
General description
Application
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Instructions
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| U7883-200UL | 04061837898310 |