Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 vial | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 20,50 |
Acerca de este artículo
US$ 20,50
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Preparation Note
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 10-30°C | storage temp. room temp |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Protocolos
An advanced protocol is available for TrueGel 3D kits for 3D cell culture for peptides concentration or stiffness optimisation
Artículos
TrueGel3D™ is a synthetic hydrogels platform for 3D cell culture that aim to mimic the natural extracellular environment for more physiological culture conditions
Troubleshoot TrueGel3D™ hydrogel formation and cell viability issues with RGD-degradable polymer and CD cell-degradable crosslinker.
Contenido relacionado
Instructions
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| TRUEB-1VL | 04061838116055 |