Saltar a
T8902
Thiostrepton from Streptomyces azureus
from Streptomyces azureus, ≥90% (HPLC), powder, FoxM1 inhibitor
Sinónimos:
Bryamycin, NSC 170365, NSC 81722, Thiactin, Thiostreptin A
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 216,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C72H85N19O18S5
Número CAS:
Peso molecular:
1664.89
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
215-734-9
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
US$ 216,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Thiostrepton from Streptomyces azureus, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
solubility
acetic acid: soluble 25 mg/mL, clear to hazy, yellow to brownish-yellow
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, parasites
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(C)C1NC2C=Cc3c(cc(nc3C2O)C(=O)OC(C)C4NC(=O)c5csc(n5)C(NC(=O)C6CSC(=N6)C(\NC(=O)C(NC(=O)c7csc(n7)C8(CCC(=NC8c9csc4n9)c%10nc(cs%10)C(=O)NC(=C)C(=O)NC(=C)C(N)=O)NC(=O)C(C)NC(=O)C(=C)NC(=O)C(C)NC1=O)C(C)O)=C\C)C(C)(O)C(C)O)C(C)O
InChI
1S/C72H85N19O18S5/c1-14-26(3)47-63(105)78-30(7)57(99)75-28(5)56(98)76-31(8)58(100)91-72-19-18-40(66-85-43(22-111-66)59(101)77-29(6)55(97)74-27(4)54(73)96)81-52(72)42-21-112-67(83-42)49(34(11)109-69(107)41-20-37(32(9)92)36-16-17-39(79-47)51(95)50(36)80-41)89-60(102)44-24-113-68(86-44)53(71(13,108)35(12)94)90-62(104)45-23-110-65(84-45)38(15-2)82-64(106)48(33(10)93)88-61(103)46-25-114-70(72)87-46/h15-17,20-22,24-26,30-35,39,45,47-49,51-53,79,92-95,108H,4-6,14,18-19,23H2,1-3,7-13H3,(H2,73,96)(H,74,97)(H,75,99)(H,76,98)(H,77,101)(H,78,105)(H,82,106)(H,88,103)(H,89,102)(H,90,104)(H,91,100)/b38-15-
InChI key
NSFFHOGKXHRQEW-BXVAPQLOSA-N
General description
Chemical structure: peptide
Application
Thiostrepton has been used as a selectable marker for recombinant Streptomyces cultures[1],[2],[3].
Biochem/physiol Actions
Peptide antibiotic that prevents the binding of elongation factor G (EF-G) and GTP to the 50S ribosomal subunit.
Preparation Note
Thiostrepton dissolves in acetic acid at 25 mg/ml to yield a clear to hazy, yellow-yellow brown solution.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
L7386S4400H7772
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
acetic acid: soluble 25 mg/mL, clear to hazy, yellow to brownish-yellow
solubility
water: 2.00-2.10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
DMSO: soluble, H2O: insoluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
solubility
H2O: 50 mg/mL
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
protein synthesis | interferes
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, parasites
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
neoplastics
antibiotic activity spectrum
viruses
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)