Saltar a
T8288
C-Flex®laboratory tubing
opaque TPE, size 50 ft, I.D. × O.D. × wall thickness 1.6 mm × 3.2 mm × 0.8 mm
Sinónimos:
C flex tubing, Plastic tube, pump tubing, thermoplastic tube
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41105108
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
opaque TPE
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
C-Flex 072-063-1 
I.D. × O.D. × wall thickness
1.6 mm × 3.2 mm × 0.8 mm
size
50 ft
Legal Information
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
T8038T7913T6788
material
opaque TPE
material
-
material
opaque TPE
material
-
packaging
pkg of 1 ea
packaging
-
packaging
pkg of 1 ea
packaging
roll of 25 feet
size
50 ft
size
-
size
50 ft
size
-
manufacturer/tradename
C-Flex 072-063-1 
manufacturer/tradename
C-Flex
manufacturer/tradename
C-Flex 072-125-2  
manufacturer/tradename
C-Flex
I.D. × O.D. × wall thickness
1.6 mm × 3.2 mm × 0.8 mm
I.D. × O.D. × wall thickness
-
I.D. × O.D. × wall thickness
3.2 mm × 6.4 mm × 1.6 mm
I.D. × O.D. × wall thickness
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
T8288-50FT04065272325288
T8288-50FTPW04065272325295
T8288-1EA04065273230628
T8288-1EAPW04065273230635
T8288-25FT04061833469118