Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 235,00 |
100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 704,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C21H27N7O13SP2
Número CAS:
Peso molecular:
679.49
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥90%
US$ 235,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥90%
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(=S)C1=CC=C[N](=C1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3O)n4cnc5c(N)ncnc45)C(O)C2O
InChI
1S/C21H28N7O13P2S/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(40-21)6-38-43(35,36)41-42(33,34)37-5-10-13(29)15(31)20(39-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)44/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H2,23,44)(H,33,34)(H,35,36)(H2,22,24,25)
InChI key
JFOSDPGFZXVRDA-UHFFFAOYSA-N
Application
Thionicotinamide adenine dinucleotide has been used as a substrate analog in S-adenosyl-l-homocysteine (AdoHcy) hydrolases (SAHH) inhibition assay and in NAD+ glycohydrolase activity.
Biochem/physiol Actions
Thionicotinamide adenine dinucleotide (sNAD) is an analog of coenzyme nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) and NADH. sNAD is a potential inhibitor of NAD+ kinase. NAD+ kinase modulates NAD levels, contributing to cytotoxicity in cancer cells.
Other Notes
Analog of NAD
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% | assay ≥90% | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?