Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL, H2O: soluble, ethanol: moderately soluble
SMILES string
Cl.OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3cccc(c3)C(F)(F)F
InChI
1S/C22H23F4NO2.ClH/c23-19-8-6-16(7-9-19)20(28)5-2-12-27-13-10-21(29,11-14-27)17-3-1-4-18(15-17)22(24,25)26;/h1,3-4,6-9,15,29H,2,5,10-14H2;1H
InChI key
VYGQXRZAHIZHQV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), DRD5(1816)
Application
Biochem/physiol Actions
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| T103-25MG | 04061832093789 |
| T103-100MG | 04061832086187 |