Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
α-Bungarotoxin-tetramethylrhodamine from Bungarus multicinctus (Formosan Banded Krait),
mol wt
~8,500
Quality Segment
color
red
solubility
H2O: soluble
storage temp.
−20°C
Application
α-Bungarotoxin-tetramethylrhodamine from Bungarus multicinctus was used at a dilution of 1:220 to identify the distribution of nicotinic acetylcholine receptors at neuromuscular junctions of longitudinal sections of rat gastrocnemius muscle.[1]
Biochem/physiol Actions
α-Bungarotoxin is a high-affinity antagonist for nicotinic acetylcholine receptors (AChRs) from muscle but not the neurons. Labeling α-Bungarotoxin with tetramethylrhodamine enables the detection of bungarotoxin-binding receptors at neuromuscular junctions.[5][6]
Useful for detecting the distribution of nicotinic acetylcholine receptors at neuromuscular junctions.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?