Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Form:
lyophilized powder
Biological source:
human heart
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
human heart
Quality Segment
form
lyophilized powder
purified by
affinity chromatography
concentration
≥60% (SDS-PAGE)
technique(s)
ELISA: suitable
solubility
10 mM HCl: 500 μg/mL, clear, colorless
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TNNT2(7139)
General description
The cardiac troponin T gene (TNNT2) is located on human chromosome 1 and spans around 17kb. It codes for a 288-amino-acid peptide of 36−39kDa.
Application
Troponin T from human heart has been used in competitive enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for the quantification of troponin T (TnT).
Biochem/physiol Actions
The tropomyosin-binding subunit of troponin. The cardiac troponin T gene (TNNT2) helps to connect the troponin complex to α-tropomyosin, thereby participates in the modulation of contractile function.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Troponin together with tropomyosin, regulate the binding of myosin to actin. Troponin is a trimeric protein composed of Troponin subunits I, C and T. Troponin C binds calcium ions, Troponin T binds to tropomyosin and troponin I binds to actin
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| T0175-50UG | 04061837334504 |